This product has not been tested for bacterial cell adherence. However, bacteria are known to bind to immobilized extracellular matrix. The following publication may be of interest for reference: "Adherence of Streptococcus pneumoniae to immobilized fibronectin," Infect Immun. 1995 Nov;63(11):4317–4322. doi: 10.1128/iai.63.11.4317-4322.1995. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC173614/
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
スキップする
製品名
ECM細胞接着アレイキット、比色分析, The ECM Cell Adhesion Array kit is useful for assessing specific cell surface integrins, monitoring in vitro cell differentiation, or screening potential cell adhesion promoters/inhibitors.
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Quality Level
1 of 4
当該品目 | ECM545 | ECM531 | ECM530 |
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Application
CHEMICON ECM細胞接着アレイキットは、特定の細胞表面インテグリンの評価、in vitro細胞分化のモニタリング、または細胞接着プロモーター/阻害剤の候補のスクリーニングに有用です。
研究用途に限ります。 診断用途に使用しないでください。
研究用途に限ります。 診断用途に使用しないでください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
General description
はじめに:
細胞接着は細胞の情報伝達と制御に重要な役割を果たしており、組織の発生と維持において根本的に重要です。 科学者は、さまざまな細胞外マトリックス(ECM)成分タンパク質におけるさまざまなタイプの細胞の接着、遊走、浸潤に関する検討を続けています。 CHEMICON ECM細胞接着アレイキット(比色分析)には、比色検出フォーマットを備えたECMアレイマイクロタイタープレートが含まれており、大規模スクリーニングおよび多数のサンプル/細胞株の定量的比較が可能です。 このキットは、細胞接着の特性評価のための迅速(1 ~ 2 時間)でコスト効率の高い効率的な方法として設計されています。
さらにChemiconは、以下を含む多数の遊走、浸潤、接着用製品を提供し続けています:
· アルファインテグリン媒介細胞接着アレイキット(比色分析)(ECM530)
· ベータインテグリン媒介細胞接着アレイキット(比色分析)(ECM531)
· アルファ/ベータインテグリン媒介細胞接着アレイコンボキット(比色分析)(ECM532)
· アルファインテグリン媒介細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM533)
· ベータインテグリン媒介細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM534)
· アルファ/ベータインテグリン媒介細胞接着アレイコンボキット(蛍光分析)(ECM535)
· ECM細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM545)
· QCM 8μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM510)
· QCM 5μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM512)
· QCM 3μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM515)
· QCM 96-ウェル細胞浸潤アッセイ(ECM555)
· QCM 96-ウェルコラーゲンベースの細胞浸潤アッセイ(ECM 556)
· 24-ウェルインサート細胞遊走および浸潤アッセイシステム
· CytoMatrix 細胞接着ストリップ(ECMタンパク質被覆)
· QuantiMatrix ECMタンパク質ELISAキット
原理:
CHEMICON ECM細胞接着アレイキットは、比色検出フォーマットを使用しており、大規模スクリーニングおよび多数のサンプルの定量的比較が可能です。 各キットには、12 X 8ウェルの取り外しできるストリップから成る、96-ウェルマイクロタイタープレートが含まれています。 ストリップのウェル(計7ウェル)は、さまざまなECMタンパク質(以下の表参照)で事前に被覆されたウェルと1つのBSA被覆ウェル(ネガティブコントロール)です。 実験に使用する細胞を、被覆基質上に播種すると、接着細胞が捕捉されます。 次に、結合していない細胞を洗い流して、接着細胞を固定し染色します。 染色液除去後、相対的細胞接着を、吸光度の値を用いて測定します。
ECM成分に関する詳細情報はキットに記載しています:
細胞接着は細胞の情報伝達と制御に重要な役割を果たしており、組織の発生と維持において根本的に重要です。 科学者は、さまざまな細胞外マトリックス(ECM)成分タンパク質におけるさまざまなタイプの細胞の接着、遊走、浸潤に関する検討を続けています。 CHEMICON ECM細胞接着アレイキット(比色分析)には、比色検出フォーマットを備えたECMアレイマイクロタイタープレートが含まれており、大規模スクリーニングおよび多数のサンプル/細胞株の定量的比較が可能です。 このキットは、細胞接着の特性評価のための迅速(1 ~ 2 時間)でコスト効率の高い効率的な方法として設計されています。
さらにChemiconは、以下を含む多数の遊走、浸潤、接着用製品を提供し続けています:
· アルファインテグリン媒介細胞接着アレイキット(比色分析)(ECM530)
· ベータインテグリン媒介細胞接着アレイキット(比色分析)(ECM531)
· アルファ/ベータインテグリン媒介細胞接着アレイコンボキット(比色分析)(ECM532)
· アルファインテグリン媒介細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM533)
· ベータインテグリン媒介細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM534)
· アルファ/ベータインテグリン媒介細胞接着アレイコンボキット(蛍光分析)(ECM535)
· ECM細胞接着アレイキット(蛍光分析)(ECM545)
· QCM 8μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM510)
· QCM 5μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM512)
· QCM 3μm 96-ウェル走化性細胞遊走アッセイ(ECM515)
· QCM 96-ウェル細胞浸潤アッセイ(ECM555)
· QCM 96-ウェルコラーゲンベースの細胞浸潤アッセイ(ECM 556)
· 24-ウェルインサート細胞遊走および浸潤アッセイシステム
· CytoMatrix 細胞接着ストリップ(ECMタンパク質被覆)
· QuantiMatrix ECMタンパク質ELISAキット
原理:
CHEMICON ECM細胞接着アレイキットは、比色検出フォーマットを使用しており、大規模スクリーニングおよび多数のサンプルの定量的比較が可能です。 各キットには、12 X 8ウェルの取り外しできるストリップから成る、96-ウェルマイクロタイタープレートが含まれています。 ストリップのウェル(計7ウェル)は、さまざまなECMタンパク質(以下の表参照)で事前に被覆されたウェルと1つのBSA被覆ウェル(ネガティブコントロール)です。 実験に使用する細胞を、被覆基質上に播種すると、接着細胞が捕捉されます。 次に、結合していない細胞を洗い流して、接着細胞を固定し染色します。 染色液除去後、相対的細胞接着を、吸光度の値を用いて測定します。
ECM成分に関する詳細情報はキットに記載しています:
Other Notes
ECMアレイプレート:(PN: 90652)12ストリップ付き96ウェルプレート1枚。8ウェルのストリップはそれぞれ、7種類のヒト、ECMタンパク質被覆ウェル(コラーゲンI、コラーゲンII、コラーゲンIV、フィブロネクチン、ラミニン、テネイシン、ビトロネクチン)および1個のBSA被覆ウェル(ネガティブコントロール)から構成されています。データシートのプレートレイアウトをご覧ください。
細胞染色液:(Part No. 90144)1ボトル - 20 mL。
抽出バッファー:(Part No. 90145)1ボトル - 20 mL。
アッセイバッファー:(Part No. 90601)1ボトル - 100 mL。
細胞染色液:(Part No. 90144)1ボトル - 20 mL。
抽出バッファー:(Part No. 90145)1ボトル - 20 mL。
アッセイバッファー:(Part No. 90601)1ボトル - 100 mL。
Packaging
96ウェル
Preparation Note
ECMアレイプレートは、ホイルパウチに入れて、2°C~8°Cで使用期限日まで保存できます。 未使用のストリップはパウチに戻して保存できます。 乾燥剤がパウチの中に入っていること、そしてパウチがしっかりと閉じていることを確認してください。 残りのキット構成要素は2°C~8°Cで保存してください。
注意:
· 細胞染色液には、がんや遺伝的遺伝子損傷を引き起こす可能性のある有毒物質であるクリスタルバイオレットが微量含まれています。 取り扱いには注意してください。 吸入するまたは飲み込むと有毒です。 目、呼吸器系、皮膚に対して刺激性があります。
· 抽出バッファーにはアルコールが含まれています。 内部消費は避けてください。
注意:
· 細胞染色液には、がんや遺伝的遺伝子損傷を引き起こす可能性のある有毒物質であるクリスタルバイオレットが微量含まれています。 取り扱いには注意してください。 吸入するまたは飲み込むと有毒です。 目、呼吸器系、皮膚に対して刺激性があります。
· 抽出バッファーにはアルコールが含まれています。 内部消費は避けてください。
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
試験成績書(COA)
Zhao Jingjing et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 393(8), 1549-1558 (2020-01-05)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most aggressive non-Hodgkin lymphoma (NHL), accounting for about 31% of the newly diagnosed NHL worldwide. Although approximately 60% of patients who initially received a standard R-CHOP treatment likely have a 3-year event-free survival
Stephen N Greenhalgh et al.
The American journal of pathology, 189(2), 258-271 (2018-11-19)
Recent fate-mapping studies in mice have provided substantial evidence that mature adult hepatocytes are a major source of new hepatocytes after liver injury. In other systems, integrin αvβ8 has a major role in activating transforming growth factor (TGF)-β, a potent
Srikanth Appikonda et al.
The Journal of biological chemistry, 293(19), 7476-7485 (2018-03-11)
Proteins with domains that recognize and bind post-translational modifications (PTMs) of histones are collectively termed epigenetic readers. Numerous interactions between specific reader protein domains and histone PTMs and their regulatory outcomes have been reported, but little is known about how
Hala Kufaishi et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 23(7), 931-943 (2016-01-15)
This study tested a hypothesis that primary human vaginal cells derived from tissue of premenopausal women with severe pelvic organ prolapse (POP-HVCs) would display differential functional characteristics as compared to vaginal cells derived from asymptomatic women with normal pelvic floor
Victoria Florea et al.
PloS one, 8(9), e73146-e73146 (2013-09-17)
The proto-oncogene c-Myc is vital for vascular development and promotes tumor angiogenesis, but the mechanisms by which it controls blood vessel growth remain unclear. In the present work we investigated the effects of c-Myc knockdown in endothelial cell functions essential