Merck
EZFITSAM3
EZ-Fit®ろ過マニホールド
3-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, stainless steel
別名:
EZ-Fit®マニホールド, EZ-Fit® manifold for EZ-Stream® vacuum pump, high throughput application, ろ過マニホールドベース, マニホールドヘッド, マニホールドベース
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
stainless steel
品質水準
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
3-place manifold
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EZ-Fit®ろ過マニホールドベース(3連)は、ラボにおけるサンプルろ過の実施用に特化して設計されています。ろ過マニホールドの構造上、マニホールドベースの部品ごとに洗浄・オートクレーブ可能であるため、繰り返し使用してもあらゆる汚染源を除去できます。
EZ-Fit®ろ過マニホールドベースには、一度に3つのろ過ヘッドを取り付けることができます。つまり、3サンプルを一度に検査できるのです。また、人間工学的設計により、層流フード下での操作が可能となり、ラボのベンチスペースを節約できます。
本ろ過マニホールドは2方向バルブシステムを備えているため、バルブの開閉時にユーザーが誤ってろ過ヘッドに触れることはありません。
アプリケーション
EZ-Fit®ろ過マニホールドベース(3連)は、ラボにおけるルーチンのろ過サンプルを処理できます。この装置を用いて、食品・飲料産業の原材料、製造工程中および最終製品の液体サンプルを検査できます。
特徴および利点
EZ-Fit®ろ過マニホールドベースには、以下の機能と利点があります:
  • さまざまなろ過ヘッドが、再利用可能なろ過装置と使い捨てのろ過装置の両方に適合。
  • 各コンポーネントは取り外し可能で、しっかり洗浄することが可能。
  • 部品はオートクレーブ可。
  • 吸引チューブ用のクイックフィット接続。
  • 高さが低いため、層流フード内での使用が容易。
包装
EZFITBASE3×1
EZFITMHTA3×1
アナリシスノート
EZ-Fit®ろ過マニホールドベース(3連)は、一度に3点の試験サンプルをろ過できます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
used together
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
資料
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.