スキップする
使用法
kit sufficient for 96 wells
品質水準
交差性
human
メーカー/製品名
Milliplex®
パラメーター
25 μL sample volume (per well)
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.
サイトカインマルチプレックスアッセイにより、研究者は免疫系を容易に調べることができます。MILLIPLEX® ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルAおよびBは、サイトカイン検出用のマルチプレックスアッセイであり、それぞれで、48種類のアナライトの特有の組み合わせを少量のサンプル量で同時に測定できます。
MILLIPLEX®ヒトサイトカイン/ケモカイン/成長因子パネルA & Bで約100種類のサイトカインを解析。自由にアナライトを組み合わせてカスタムキットを設計することも、38プレックスまたは48プレックスのプレミックスキットを選択することもできます。