メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 102%
(IgE)
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 4.1-1,000 ng/mL
(IgE)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Single Plex
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
1 of 4
当該品目 | MGAMMAG-300E | MCYTMAG-70K-PX32 | TGFBMAG-64K-01 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig |
| assay range accuracy: 102% | assay range accuracy: 82%, sensitivity: 0.16 ng/mL, standard curve range: 0.8-3500 ng/mL, inter-assay cv: <10% | assay range accuracy: 85-107%, standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL | assay range accuracy: 100%, sensitivity: 12 pg/mL, standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL |
| manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable |
| compatibility configured for Single Plex | compatibility configured for Single Plex | compatibility configured for Premixed | compatibility configured for Single Plex |
詳細
この免疫応答のメカニズムは十分に理解されていますが、軽度の鼻炎からアナフィラキシーまで、さまざまな程度のアレルギー応答を理解するためには、継続的な研究が必要です。そのため、MILLIPLEX® ヒト IgE ビーズシングルプレックスキットでは、わずか 50 μL の 1:50 希釈したヒト血清または血漿中の IgE レベルを測定することができ、時間と貴重なサンプルの両方を節約することができます。
パネルタイプ:免疫応答
アプリケーション
- アナライト:IgE
- 推奨されるサンプルの種類:血清、血漿、または組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル
- 推奨されるサンプル希釈:1:50 希釈した血漿または血清、あるいは 50 μL の細胞培養上清
- アッセイ所要時間:1 日
- 研究カテゴリー:炎症 & 免疫
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
その他情報
MILLIPLEX MAP ヒト IgE 標準品
MILLIPLEX MAP ヒト血清陽性コントロール
MILLIPLEX MAP アッセイバッファー
MILLIPLEX MAP ウォッシャーバッファー、10X
96 ウェルフィルタープレート 1 枚とシーラー 4 枚のセット
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources.
MILLIPLEX®アッセイのような免疫学マルチプレックスアッセイにより、研究者は多くの免疫バイオマーカーを同時に測定することで、時間とリソースを節約することができます。これは、多くのアナライトが異なる経路で役割を果たす免疫学研究にとって、特に重要なことです。