Merck
KP20A10TT1
Lifegard 2.0 µm(公称)、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
別名:
Opticap XL10 Lifegard 2.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
prefiltration: suitable
L
33.5 cm (13.2 in.)
W
4.2 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
ろ過面積
0.46 m2
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
33.5 cm (13.2 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤225 mg/capsule
Matrix
Lifegard
ポアサイズ
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
KP20A10FF1KP15A10TT1KP15A10FF1
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
詳細
デバイス構成:カプセル
特徴および利点
フィルターグレード:AP20
フォーマット:単層
包装
開けやすいダブルバッグ
調製ノート
滅菌法
121 °Cで30分間のオートクレーブ3サイクル、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥5 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
重量分析抽出物:制御された室温で5 Lのフラッシングと24時間浸漬後
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『蒸気滅菌&完全性試験手順』ガイドと『目視検査』ガイドの1ページ目を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
先発品:KP2001TC1
法的情報
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルク は、本製品が欧州圧力機器指令(97/23/EC、1997年5月29日)に適合していることを証明します。本製品は、圧力機器指令のArticle 3 § 3に分類されています。安全な使用を確保するために健全なエンジニアリング・プラクティスに従って設計および製造されています。圧力機器指令のArticle 3 § 3に応じて、本製品にはCEマークが表示されていません。