製品名
Durapore® 0.45 µm、オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル, Opticap® XL 2, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
material
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap (Gamma stable)
silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 2
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
5.6 in.
W
3.3 in.
cartridge nominal length
2 in. (5 cm)
diam.
8.4 cm (3.3 in.)
filtration area
0.09 m2
inlet connection diam.
3/4 in.
inlet to outlet W
13.5 cm (5.3 in.)
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤10 mg/capsule
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | KPHLA02TT3 | KPHLA02FH3 | KPHLA02TH3 |
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm |
| filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 |
| technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable |
| product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 |
| manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Preparation Note
126 °Cで60分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
Legal Information
Analysis Note
Disclaimer
General description
Other Notes
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:バイオプロセシング
- 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
- 使用上の注意:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
- 保管について:乾燥した場所で保管してください。
- 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Packaging
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.