Merck
MMQUANK01
Milliflex® Quantum迅速検出システム
Supplied with 1 Reader, 1 Reader Stand, 1 Membrane Transfer Tool, 1 Removal Rack, 1 Camera and Installation flash drive
別名:
蛍光ベースの微生物検出システム, 迅速微生物検出システム
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
AC/DC入力
100 V / 200 V, 50-60 Hz
品質水準
物質
304L stainless steel (Camera front plate)
304L stainless steel (Optical Chamber, Reader)
304L stainless steel handle (Reader)
304L stainless steel stand (Reader)
PVC foot (Reader)
aluminum foot (with epoxy coating, Camera)
aluminum housing (Sheet, Reader)
glass window(s) (Camera)
polyoxymethylene housing (Membrane Transfer Tool)
polyphenylsulfone (PPSU) (Removal Rack Membrane Transfer Tool )
silicone seal (Membrane Transfer Tool)
詳細
The Milliflex® Quantum Reader and Camera can be used under a Laminar Flow Hood
メーカー/製品名
Milliflex®
パラメーター
4.4 kg operating weight
45 °C temperature (for samples)
W × D × H
5.6 in. × 9.8 in. × 4.9 in.
アプリケーション
pharmaceutical
適合性
for use with Milliflex® Quantum system.
詳細
Milliflex® Quantum迅速検出システムは、ろ過可能なさまざまなマトリックスにおいて、微生物を迅速かつ定量的に検出するよう設計された、迅速蛍光法に基づくソリューションです。この使いやすくシンプルなシステムは、業界のスタンダードである膜ろ過法を用いて、培養可能な生菌をサンプルあたりわずか1 CFUから検出します。
Milliflex® Quantum迅速検出システムでは、迅速に試験結果が得られるだけでなく、後で同定するためにその微生物を増殖させ続けることができます。
アプリケーション
Milliflex® Quantum迅速検出システムは、ろ過したサンプル由来の微生物を定量し検出するために使用します。原料(培地、バッファー、医薬品成分、水)、工程内サンプル、最終製品、環境サンプルなど、幅広いろ過マトリックスが対象です。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
関連コンテンツ
Milliflex® Quantumシステムは、蛍光染色技術により迅速な微生物汚染検出を可能にします。