Merck
MSCPNPP00
96ウェルコレクションプレート
Clear, Non-Sterile, V-bottom, Polypropylene, 100 plates
別名:
96 ウェルプレート
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
clear polypropylene plate
品質水準
無菌性
non-sterile
使用法
Automated & Manual
包装
pkg of 100 plates
メーカー/製品名
MultiScreen®
プレートサイズ
96 well
有効容積
50-335 μL
適合性
centrifuge & manifold
輸送温度
ambient
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
MSCPNPS00MACAC0RS5MSCPNUV40
material
polypropylene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polypropylene
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
Millicell®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
-
product line
MultiScreen®
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
plate size
96 wells
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
詳細
どのアプリケーションを使用しているかにかかわらず、Milliporeには、お客様の特定のニーズを満たすために開発されたプレートがあります。MultiScreenプレートには、創薬とライフサイエンス研究の発展に寄与する高信頼性ツールとしての長い歴史があります。
HTSフィルタープレート(MSで始まるプレートカタログ番号)
- MultiScreenHTSプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット使用のために特別に開発されました。硬い側壁は取扱い性を改善し、バーコードラベルの貼付に十分な表面が提供されています。ウェルはインキュベーションクロストークを避けるために個別に密閉され、下部排水菅はフィルターにアクセスするために取り外せます。フィルタープレートには96および384ウェルのプラットフォームがあり、幅広いメンブレンと樹脂を取り揃えています。
- Milliporeの新しいMultiScreen HTS+Hiフローフィルタープレートの設計により、非特異的結合が減少し、生化学的スクリーニングアッセイに特有のバックグラウンドやシグナル強度のばらつきが軽減されます。
旧型フィルタープレート(MAで始まるプレートカタログ番号)
- オリジナルのマルチウェルデザインは、フィルターをアッセイトレイに浸漬する必要がある多くのアプリケーションで有用です。取り外しが容易なアンダードレインと独自のプレートデザインにより、Elispot、PAMPA、細胞スクリーニング(遊走、浸潤、走化性)などのアッセイや、トップカウント検出のユーザーに理想的です。
付属品–MultiScreenHTS真空マニホールド
-MultiScreenHTS真空マニホールドは、MultiScreenHTSフィルタープレートを操作するために特別に設計されました。この組み合わせにより、最適なろ過特性が得られ、自動化との統合がシームレスに行えます。
Millicellアッセイプレート
- 従来のアッセイプレートのフォーマットに加えて、浮遊細胞および接着細胞株を増殖させアッセイするための細胞培養トレイを組み合わせたフィルタープレートも利用できます。フィルタープレートで増殖した細胞は、従来のプラスチック培養基で増殖した細胞よりも良好に分化させることができるため、よりin vivoに近い培養結果が得られます。このようなフィルタープレートとトレイの組み合わせは、輸送アッセイ、毒性分析、スクリーニングアッセイなどのさまざまな細胞アッセイに使用できます。
物理的形状
色コード:透明
その他情報
自動化に適合:なし
法的情報
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Do you offer V bottom 96 well plates?
    1 回答
    1. Yes, there is a product available. You can find more details about it in the Multiscreen brochure on page 24. The catalog number for this product is MSCPNPP00. It is non-sterile and comes with 10 plates per bag, 10 bags per box. The working volume per well is 50-335 uL. The material is PolyPropylene and it has a temperature range of -196C to 121C. The maximum centrifugation is 4800 x g for a swinging bucket rotor.