物質
polyethersulfone membrane
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Biomax®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
ろ過面積
17.3 cm2
Matrix
Biomax®
ポアサイズ
300 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
1 of 4
当該品目 | PBMK02510 | PBMK04310 | PBMK06210 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Biomax® | manufacturer/tradename Biomax® | manufacturer/tradename Biomax® | manufacturer/tradename Biomax® |
| material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane |
| pore size 300 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO |
| technique(s) protein clean-up: suitable (desalting) | technique(s) protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration) | technique(s) protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration) | technique(s) protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration) |
| filter diam. 47 mm | filter diam. 25 mm | filter diam. 44.5 mm | filter diam. 63.5 mm |
| filtration area 17.3 cm2 | filtration area 4.1 cm2 | filtration area 13.4 cm2 | filtration area 28.7 cm2 |
詳細
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。&Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:&25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、皆様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
PBMK04710:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.