Merck
PLAC07610
再生セルロースメンブレンフィルター、1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 76 mm
別名:
限外ろ過ディスク、1 kDa NMW
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直径
76 mm
フィルタ直径
76 mm
ろ過面積
41.8 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
1 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PLAC04310PLAC04710PLAC06210
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
76 mm
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
41.8 cm2
filtration area
13.4 cm2
filtration area
17.3 cm2
filtration area
28.7 cm2
詳細
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード: PLAC
フィルタータイプ:限外ろ過
好みのメンブレンを用いてアミコン攪拌式セルを構成してください。限外ろ過カットディスクメンブレンは、ウルトラセル再生セルロースとバイオマックスポリエーテルスルホン(PES)のものがあります。さまざま孔径、直径のメンブレンをご用意しています。
Ultracel再生セルロースメンブレンは、希釈溶液の濃縮または脱塩にお勧めです。&Ultracelメンブレンの親水性の密な微細構造により、タンパク質、DNA、またはその他の高分子の吸着の可能性を最低限に抑えながら、最高の保持が行えます。
Biomax PESメンブレンは、血清、血漿、または組織培養条件培地などの高容量の濃縮されたサンプルの濃縮や脱塩にお勧めです。
精密ろ過Durapore PVDFカットディスクの孔径は、0.1 µm、0.22 µm、0.45 µm、直径は63.5 mmおよび75 mmをご用意しています。
特長・利点:
•ディスク直径:&25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、皆様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
アプリケーション
1 kDa NMWL、ウルトラセル再生セルロース、直径76 mm
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLAC07610:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.