Merck
QTUM00ICP
Quantum®研磨カートリッジ
For trace- and ultra-trace elemental analysis. For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water.
別名:
Quantum® ICP研磨カートリッジ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Quantum®研磨カートリッジ, For trace- and ultra-trace elemental analysis. For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water.
material
polypropylene and polyethylene
feature
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Quantum®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
total organic carbon (TOC) residue
<10 ppb
capacity
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
shipped in
ambient
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
QTUM000VXQPAK00TIXCPMB01202
compatibility
for use with Milli-Q® Element, for use with Q-POD® Element
compatibility
for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with Alpha-Q (Before 1987)
manufacturer/tradename
Quantum®
manufacturer/tradename
Quantum®
manufacturer/tradename
QPAK®
manufacturer/tradename
-
feature
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
feature
production of ultrapure water and have been qualified for low organics and ionic extractables
feature
-
feature
removes ionized impurities from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
polypropylene and polyethylene
material
polypropylene and polyethylene
material
polypropylene and polyethylene
material
polypropylene
Application
この研磨カートリッジは、微量および超微量元素分析(ICP-MS、GF-AAS、IC)のために特別に設計されています。
Features and Benefits
  • Milli-Q®純正消耗品により、QTUM00ICP - Quantum® TEX研磨カートリッジの交換に対応。
  • 微量元素分析専用(pptレベル以下)。
  • 品質証明書のオンライン入手が可能。
General description
Quantum® ICP研磨カートリッジは、超純水から、元素微量成分分析(pptレベル以下)に適した水質の水を作製できることが検証されています。このコンパクトなデバイスは、Milli-Q® Element(2001-2009)およびQ-POD® Elementシステムから新たに精製された超純水を、効率的かつ便利に使用できるようにします。このカートリッジは、抽出可能汚染物質の浸出を最小限に抑えるために、無菌で高純度の材料から製造されています。Milli-Q® Element(2001-2009)およびQ-POD® Elementシステム用Quantum® ICP研磨カートリッジ。
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–9/9 質問  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 回答
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      役に立ちましたか?
  2. How are consumables changed?
    1 回答
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      役に立ちましたか?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 回答
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      役に立ちましたか?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 回答
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      役に立ちましたか?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 回答
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      役に立ちましたか?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 回答
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      役に立ちましたか?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 回答
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      役に立ちましたか?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 回答
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      役に立ちましたか?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 回答
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.