スキップする
SEGPU1145
Stericup® E-GPエコフレンドリーフィルターユニット
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
サステナビリティに関する特長
別名:
Stericup® E-GPファンネルレス滅菌真空ろ過システム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32160701
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
1000 mL
Packaging:
pack of 12 ea
Material:
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polystyrene bottle, polystyrene funnel(s), polystyrene housing
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
sustainability
Sustainability features
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
220 mm
diam.
11.3 cm
filter capacity
1000 mL
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet thread(s), 45 mm thread
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。ここをクリックして、DfSスコアカードをご覧ください。
詳細についてはACT DATABASEをご覧ください。
安心な作業と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過システムで実現。
Stericup® EとSteritop® Eの滅菌フィルターは、真空滅菌ろ過のより環境にやさしい代替品となるようにデザインされており、プラスチックや包装を大幅に減らします。
このStericup® Eは45 mmのスレッドカラーで、0.22 μm孔径のpolyethersulfone(PES)メンブレンフィルターユニットを、1000 mLの回収フラスコおよび処理・貯蔵用のキャップと組み合わせています。 45 mmのスレッドは、ワイドネック培地ボトル(Gibco® やガラスボトルなど)に直接接続できます。
真空用にデザインされたガラス製またはブラスチック製のボトルのみを使用してください。
Application
Stericup®システム およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されてており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
  • 組織培養培地(添加物あり、なし)
  • バッファー
  • 生体液
研究用途に限ります。
Features and Benefits
  • この フィルターカラー部分は、回収ボトルから1/4回転ひねるだけで取り外すことができるため、 こぼれる可能性が減り、— ベンチ上やフード内での操作が簡単です。
  • フィルターカラー部に記載された太字の製品情報が、 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
  • カチッと閉じるキャップはフランジ付きで、濡れていても乾いていてもしっかりと握れるようになっており、 —止まったことを感じられるため確実に密閉できます。滅菌済みの内容物の 漏れや汚染の可能性を心配する必要がなくなりました。
  • 回収ボトルのつや消し加工の広い記入スペースと明るい色のキャップ により、明確なラベリングが容易で、視認性が向上し、こすれて読めなくなることが減ります。
  • カチッと閉じるキャップは、汚染リスクを回避するために側面についています。
  • 回収ボトルは積み重ね可能なため、保管スペースを節約できます。
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/15 質問  
  1. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 回答
    1. Typically 3 years from sterilization.
      役に立ちましたか?
  2. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 回答
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      役に立ちましたか?
  3. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 回答
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      役に立ちましたか?
  4. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 回答
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      役に立ちましたか?
  5. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 回答
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      役に立ちましたか?
  6. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 回答
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      役に立ちましたか?
  7. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?
  8. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 回答
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      役に立ちましたか?
  9. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 回答
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      役に立ちましたか?
  10. What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
    1 回答
    1. Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
      役に立ちましたか?
1–10/15 質問  