really cool indicator! definitely would recommend to friend!
この商品について
スキップする
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble
密度
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmax
374 nm (2nd)
552 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI Key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 40-1022 | 40-1023 | 40-2031 |
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility acetone: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
105945-2.5KG:
105945-500G:
105945-50G:
105945-2.5G:
105945-SIAL:
105945-4X2.5KG:
105945-BULK:
105945-6X500G:
105945-100G:
105945-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)