certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
1.7 mmHg ( 165 °C)
自己発火温度
1364 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
40 %
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 76201 | PHR1270 | 1286708 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) qNMR: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
523.4 °F
引火点(℃)
273 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76635-100MG:
76635-BULK:
76635-VAR:
試験成績書(COA)
プロトコル
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid