Merck
93092
トリフェニルホスフィン
≥95.0% (GC), crystals
別名:
ホスフォラストリフェニル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
250 G
¥12,500
1 KG
¥26,700
¥12,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
(C6H5)3P
CAS番号:
分子量:
262.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-036-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610776
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
トリフェニルホスフィン, ≥95.0% (GC)
InChI key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
vapor density
9 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
impurities
~3% triphenylphosphine oxide
bp
377 °C (lit.)
mp
77-84 °C
79-81 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00017 g/L at 22 °C
functional group
phosphine
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
T844098.082708.00551
assay
≥95.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
form
crystals
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
77-84 °C, 79-81 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
78.5-81.5 °C
mp
-
Application
  • モルホリン、トリフェニルホスフィン、およびピリジン誘導体リガンドを有する 1,3-ジベンジルベンゾイミダゾリウムを担持したパラジウム系複合体:この研究では、トリフェニルホスフィンを組み込んだ新しいパラジウム系複合体の合成と特性評価について論じ、その潜在的な触媒活性に関する洞察を提供しています(Aktaş et al., 2022)。
  • ポリマー担持トリフェニルホスフィン:この総説では、有機合成におけるポリマー担持トリフェニルホスフィンの多様な用途と、より持続可能で効率的な化学プロセスを促進する上で重要な役割に焦点を当てています(Moussa et al., 2019)。
  • トリフェニルホスフィンをベースとしたミトコンドリア標的抗癌療法の応用における展望:この総説では、ミトコンドリア標的薬の開発におけるトリフェニルホスフィンの利用に焦点を当て、その抗癌療法における可能性を強調しています(Cheng et al., 2023)。
General description
PPH3とも呼ばれるトリフェニルホスフィンは、有機リン化合物です。これは、白金族金属塩と容易に錯体を形成します。[1]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Central nervous system,Peripheral nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Booth HS.
Inorganic Syntheses, 46-46 (2009)
Booth HS.
Inorganic Syntheses, 54-54 (2009)
Booth HS.
Inorganic Syntheses, 53-53 (2009)
Booth HS.
Inorganic Syntheses, 48-48 (2009)
Booth HS.
Inorganic Syntheses, 51-51 (2009)