Merck
A5030
アガロース
Ultra-low Gelling Temperature
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アガロース, Ultra-low Gelling Temperature
form
powder
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
biological source
algae (marine)
type
Type IX
EEO
≤0.05
mp
≤50 °C (0.8% gel)
transition temp
gel point 8-17 °C
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A2576A7174A2929
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
EEO
≤0.05
EEO
≤0.12
EEO
≤0.14
EEO
≤0.10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
-
biological source
algae (red)
type
Type IX
type
Type IX-A
type
Type VI-A
type
-
mp
≤50 °C (0.8% gel)
mp
≤62 °C
mp
-
mp
-
Analysis Note
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
Application
  • ペルオキシダーゼによるβ-ガラクトシダーゼ産生病原体の比色検出のための、層状フィルムに包埋された六方晶窒化ホウ素量子ドット:酵素比色検出用にアガロースフィルムに窒化ホウ素量子ドットを包埋することで、診断ツールの開発におけるアガロースの革新的な応用を示し、生化学アッセイおよび病原体検出におけるその潜在的可能性を強調しています(Majumdar et al., 2024)。
  • Babesia canis への自然感染における臨床検査パラメータに対する年齢、性別、犬種の影響:この研究では、獣医学における血液サンプルの分析にアガロースゲル電気泳動法を使用し、その疾患診断および研究への応用を紹介しています(Janjic et al., 2024)。
  • 血漿中のアルストロキシン酸の選択的抽出用いる磁性四級アンモニウムポリマー担持多孔性アガロース:生物活性化合物の抽出のための、高度抽出媒体の作成におけるアガロースの役割を強調しています。これは、毒物学および薬理学における分析技術の進歩に不可欠です(Liu et al., 2024)。
アガロースは超低融点の物質であり、DNA、RNAゲル電気泳動の200~25 kBでの回収とクローニングで使用することが推奨されます。@–@また、細胞培養やウイルスプラークアッセイにも使用できます。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Charles B Kimmel et al.
PloS one, 5(3), e9475-e9475 (2010-03-12)
The morphologies of individual bones are crucial for their functions within the skeleton, and vary markedly during evolution. Recent studies have begun to reveal the detailed molecular genetic pathways that underlie skeletal morphogenesis. On the other hand, understanding of the
Desislava Yanakieva et al.
Scientific reports, 10(1), 10182-10182 (2020-06-25)
In this study, we present a straightforward approach for functional cell-based screening by co-encapsulation of secretor yeast cells and reporter mammalian cells in millions of individual agarose-containing microdroplets. Our system is compatible with ultra-high-throughput selection utilizing standard fluorescence-activated cell sorters
A Prunet et al.
Lab on a chip, 20(21), 4016-4030 (2020-09-26)
Emerging evidence suggests the importance of mechanical stimuli in normal and pathological situations for the control of many critical cellular functions. While the effect of matrix stiffness has been and is still extensively studied, few studies have focused on the
Matthew J Anderson et al.
eLife, 9 (2020-11-20)
During vertebrate development, the presomitic mesoderm (PSM) periodically segments into somites, which will form the segmented vertebral column and associated muscle, connective tissue, and dermis. The periodicity of somitogenesis is regulated by a segmentation clock of oscillating Notch activity. Here
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf