Merck
A9518
アンピシリン ナトリウム塩
Ampicillin sodium salt
別名:
D-(−)-α-アミノベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,650
25 G
¥27,600
100 G
¥65,500
¥8,650
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H18N3NaO4S
CAS番号:
分子量:
371.39
Beilstein:
4119211
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
synthetic (chemical)
品質水準
フォーム
powder
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 g/L
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
agriculture
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A0166A8351PHR1424
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
-
biological source
synthetic (chemical)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
詳細
アンピシリンナトリウム塩は基質拡張型β-ラクタムファミリーのメンバーであり、広スペクトル抗生物質として機能するペニシリンの半合成誘導体です。β-ラクタム抗生物質であり、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合することによって細菌細胞壁の重要な要素であるペプチドグリカン合成を妨げることにより、細菌細胞壁合成を阻害します。アンピシリンナトリウム塩は、大腸菌、β-ラクタム感受性VRE(バンコマイシン耐性腸球菌種)、黄色ブドウ球菌、および肺炎連鎖球菌などの、さまざまなグラム陽性およびグラム陰性菌に対して活性を示します。これは、抗生物質耐性と浸透制限、複数の抗生物質間の相乗作用、および大腸菌の組み換えプラスミドの選択と維持を調べるために研究室で一般的に使用されています。
アプリケーション
アンピシリンナトリウム塩は以下に使用されています:
  • 変異細胞と形質転換細胞のアンピシリン耐性を選択するため
生物化学的/生理学的作用
作用機序:これはß-ラクタム系抗生物質で、細菌の細胞膜の内面上にあるトランスペプチダーゼを不活性化することにより細菌の細胞壁合成を阻害します。
耐性のモード:ß-ラクタマーゼを投与すると、アンピシリンのß-ラクタム環が切断され、アンピシリンが不活性化されます。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌(ベンジルペニシリンに類似)およびグラム陰性菌(テトラサイクリンとクロラムフェニコールに類似)の両方が含まれます。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質抗生物質
  • 細胞生物学および生化学の研究に最適
調製ノート
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠するか、有資格者または許可された者のみがアクセスできる場所に保管してください。
アンピシリンは水にわずかに可溶であり、アルコール、クロロホルム、エーテル、および不揮発油にほとんど不溶ですが、希釈した酸や塩基には可溶です。 溶液はオートクレーブしないでください;ストック溶液は濾過によって滅菌し、冷凍保存した場合、数ヶ月間は安定です。
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。保管クラス(TRGS 510):非可燃性固体
免責事項
本製品は、25°Cで、43%から81%の相対湿度において、6週間安定であることが報告されています。 また、溶液中のアンピシリンの安定性は、pH、温度、およびバッファーの成分と相関することが示されています。 その活性は、pH 7以上で保存すると、速やかに失われます。 推奨される最適な保管条件は、2~8°C、pH 3.8~5です。この条件で活性の90%以上が1週間持続しました。
同等製品
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9518-25G:4548173188270
A9518-BULK-9:
A9518-25G-9:
A9518-5G:4548173188287
A9518-BULK:
A9518-100G:4548173188263
A9518-6X100G:4548173188294
A9518-VAR:
A9518-VAR-9:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Melanie E Mendez et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-10)
Osteoarthritis (OA) is a painful and debilitating disease characterized by the chronic and progressive degradation of articular cartilage. Post-traumatic OA (PTOA) is a secondary form of OA that develops in ~50% of cases of severe articular injury. Inflammation and re-occurring
Eric S Luth et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009375-e1009375 (2021-02-10)
Several intracellular trafficking pathways contribute to the regulation of AMPA receptor (AMPAR) levels at synapses and the control of synaptic strength. While much has been learned about these intracellular trafficking pathways, a major challenge is to understand how extracellular factors
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
資料
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
質問
1–7/7 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. We purchased Ampicillin sodium salt (loc #BCBL4878V) back in 2014. This has been stored as a powder in the fridge since we purchased it. Is there an expiration for the powder?
    1 回答
    1. This product is assigned an expiration date of approximately of one year from the date of quality release. To assure optimum potency, it would be best to purchase new material.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solubility of Product A9518, Ampicillin sodium salt?
    1 回答
    1. This product is soluble in water at a concentration of 50 mg/mL, producing a clear, colorless to faint yellow solution.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. Is Ampicillin product stable in solution?
    1 回答
    1. We recommend using freshly prepared solutions. A concentrated solution of sodium ampicillin in water (approximately 330 mg/mL) may be expected to lose about 10% potency in 20 hours at -20°C.
      役に立ちましたか?
  7. How do I use Ampicllin in agar plates?
    1 回答
    1. For plates, add ampicillin to autoclaved media cooled to 48°C, to a final concentration of 35-50 μg/mL. Pour the plates, and allow them to cool completely. Plates may be stored at 2-8°C for up to only 1-2 weeks before use.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー