サイズを選択してください
¥5,110
¥10,700
¥47,600
¥87,500
¥213,000
この商品について
スキップする
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥97%
フォーム
powder, crystals or granules
品質
free-flowing
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 208086 | 793523 | 450111 |
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or granules | form powder, crystals or chunks | form powder or crystals | form amorphous |
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay 99.99% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent, anhydrous | grade reagent grade | grade anhydrous, reagent grade | grade - |
| cation traces Ca: ≤0.06%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, Mg: ≤0.01% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
詳細
アプリケーション
- 有機ニトリルとアジ化ナトリウムの[3+2]付加環化反応による5-置換1H-テトラゾール合成の触媒。
- 水素生成のためにNaBH4の加水分解を促進する試薬。
- 炭素材料を活性化するための試薬。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746355-5KG:
746355-100G:4548173982687
746355-BULK:
746355-VAR:
746355-6X500G:
746355-500G:4548173336954
746355-1KG:4548173982694
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.