Merck
30970
デオキシコール酸ナトリウム
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
別名:
3α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸 ナトリウム塩, 7-デオキシコール酸 ナトリウム塩, デスオキシコール酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
25 G
¥13,400
100 G
¥39,500
500 G
¥97,500
¥13,400
出荷予定日2025年12月22日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO4
CAS番号:
分子量:
414.55
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
デオキシコール酸ナトリウム, BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
biological source
ox bile
description
anionic
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
technique(s)
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
impurities
≤1% cholic acid (HPLC)
≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
solubility
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
functional group
carboxylic acid
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
D67502641031.06504
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
technique(s)
DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
aggregation number
3-12
aggregation number
3-12
aggregation number
3 - 12, 3-12
aggregation number
-
impurities
≤1% cholic acid (HPLC), ≤6% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
biological source
ox bile
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Application
デオキシコール酸ナトリウムは、放射性同位元素で標識したタンパク質の免疫ブロット法[1]および免疫沈降法のタンパク質抽出物の調製に使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
デオキシコール酸ナトリウムは胆汁酸塩であり、Caco-2細胞でのエピルビシンの頂端から基底外側への蓄積[3]、ならびにラット空腸および回腸でのエピルビシンの漿膜吸収の増加を刺激します[4]。デオキシコール酸ナトリウムは、ウイルス膜の溶解を引き起こすだけでなく、DNAからヒストンIIを解離します。[5]
Features and Benefits
  • 細胞生物学および生化学の研究に適している
  • 電気泳動、DNAおよびRNA精製に使用可能
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 研究用途のための高純度製品
General description
デオキシコール酸ナトリウムは、胆汁酸誘導体であり、生化学および細胞生物学の研究における重要な成分です。この水溶性の界面活性剤は、細胞ライセートおよびリポソーム調製を含むタンパク質関連実験に広く使用されています。また、膜タンパク質抽出、脂質化合物抽出、および細胞核分離に役立ちます。デオキシコール酸ナトリウムは、コレステロール凝集試験やカラム溶出または再生のためのアフィニティークロマトグラフィーにも適用されます。微生物学においては、特に透析によって溶液から除去できることから細胞溶解処理によく用いられます。
分子生物学的用途では、デオキシコール酸ナトリウムはアフィニティークロマトグラフィー用の溶出バッファーとしても使用され、細胞および組織からのDNA・RNA抽出において重要な役割を果たします。さらに、放射性同位元素で標識したタンパク質の免疫ブロット法および免疫沈降法のためのタンパク質抽出物調製の触媒としても使用されます。
Other Notes
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y L Lo et al.
Biochemical pharmacology, 59(6), 665-672 (2000-02-25)
The effects of sodium deoxycholate (Deo-Na), a bile salt, and sodium caprate (Cap-Na), a fatty acid, on the transport of epirubicin were investigated in both the human colon adenocarcinoma (Caco-2) cell line and the everted gut sacs of the rat
G Ramadori et al.
The Journal of experimental medicine, 162(3), 930-942 (1985-09-01)
During the acute phase response to tissue injury or inflammation, the concentration of several plasma proteins change. Previous work (29-34) suggested a role for interleukin 1 (IL-1) in the acute phase response. The availability of recombinant-generated mouse IL-1 prompted a
A Helenius et al.
Biochimica et biophysica acta, 436(2), 319-334 (1976-06-17)
The effects of increasing concentrations of sodium deoxycholate on Semliki Forest have been studied. Sodium deoxycholate begins to bind to the virus at less than 0.1 mM free equilibrium concentration and causes lysis of the viral membrane at 0.9 +/-
Selective dissociation of histones from chromatin by sodium deoxycholate.
J E Smart et al.
Journal of molecular biology, 58(3), 651-659 (1971-06-28)
Gang Chen et al.
Autophagy, 8(11), 1577-1589 (2012-08-10)
Ethanol is a neuroteratogen and neurodegeneration is the most devastating consequence of developmental exposure to ethanol. The mechanisms underlying ethanol-induced neurodegeneration are complex. Ethanol exposure produces reactive oxygen species (ROS) which cause oxidative stress in the brain. We hypothesized that
資料
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
プロトコル
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.