Merck
A5304
アガロース
Special High EEO
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 G
¥68,300
¥68,300
在庫数0
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.28
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アガロース, Special High EEO
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
impurities
≤11% moisture content
ash
≤1.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.40
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥700 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
storage temp.
room temp
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A9793A0576A6013
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥700 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥750 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
EEO
≤0.40
EEO
0.23-0.26
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.12%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Analysis Note
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
Application
著しい陰極へのイオン移動を伴う、カウンタ-免疫電気泳動法および免疫電気泳動法に適しています。
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jean E Copper et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 208, 38-46 (2017-11-22)
In recognition of the importance of zebrafish as a model organism for studying human disease, we have created zebrafish content for a web-based reference atlas of microanatomy for comparing histology and histopathology between model systems and with humans (http://bio-atlas.psu.edu). Fixation
Marketa Kaucka et al.
eLife, 7 (2018-06-14)
Facial shape is the basis for facial recognition and categorization. Facial features reflect the underlying geometry of the skeletal structures. Here, we reveal that cartilaginous nasal capsule (corresponding to upper jaw and face) is shaped by signals generated by neural
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA