Merck
BAF189050001
SP Bel-Art® Microcentrifuge tube ice rack with tray insert
new
to hold 50 x 1.5 mL tubes, polypropylene, pack of 1 ea
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,300
¥11,300
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
polypropylene
特徴
to hold 50 x 1.5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18890-0100
L × W × H
25.4 cm × 13.3 cm × 7.3 cm
詳細
This deep tray with rack insert holds plenty of ice or water for extended use time and can accommodate up to fifty 1.5ml tubes (or other tubes with a diameter less than 12mm) for large volume benchtop processing.
特徴および利点
  • Includes flat perimeter rim for labeling tape
  • Can be safely stacked with identical racks when loaded or empty
  • Sturdy polypropylene plastic provides long life and heavy usage
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Deep tray holds more ice and water for extended use time
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)