Merck
EHU027401
MISSION® esiRNA
targeting human CD27
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
EHU027401-20UG
¥37,300
EHU027401-50UG
¥67,200
¥37,300
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCAGCATAGAAAGGCTGCTCAGTGTGATCCTTGCATACCGGGGGTCTCCTTCTCTCCTGACCACCACACCCGGCCCCACTGTGAGAGCTGTCGGCACTGTAACTCTGGTCTTCTCGTTCGCAACTGCACCATCACTGCCAATGCTGAGTGTGCCTGTCGCAATGGCTGGCAGTGCAGGGACAAGGAGTGCACCGAGTGTGATCCTCTTCCAAACCCTTCGCTGACCGCTCGGTCGTCTCAGGCCCTGAGCCCACACCCTCAGCCCACCCACTTACCTTATGTCAGTGAGATGCTGGAGGCCAGGACAGCTGGGCACATGCAGACTCTGGCTGACTTCAGGCAGCTGCCTGCCCGGACTCTCTCTACCCACTGGCCACCCCAAAGATCCCTGTGCAGCTCCGATTTTATTCGCATCCTTGTGATCTTCTCTGGAATGTTCCTTGTTTTCACCCTGGCCGGGGCCCTGTTCCTCCATCAACGAAGGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD27(939), CD27(939)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
EHU087121EHU004241EHU076411
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... CD27(939), CD27(939)
Gene Information
human ... CD28(940), CD28(940)
Gene Information
human ... CDC27(996), CDC27(996)
Gene Information
human ... CD22(933), CD22(933)
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCATAGAAAGGCTGCTCAGTGTGATCCTTGCATACCGGGGGTCTCCTTCTCTCCTGACCACCACACCCGGCCCCACTGTGAGAGCTGTCGGCACTGTAACTCTGGTCTTCTCGTTCGCAACTGCACCATCACTGCCAATGCTGAGTGTGCCTGTCGCAATGGCTGGCAGTGCAGGGACAAGGAGTGCACCGAGTGTGATCCTCTTCCAAACCCTTCGCTGACCGCTCGGTCGTCTCAGGCCCTGAGCCCACACCCTCAGCCCACCCACTTACCTTATGTCAGTGAGATGCTGGAGGCCAGGACAGCTGGGCACATGCAGACTCTGGCTGACTTCAGGCAGCTGCCTGCCCGGACTCTCTCTACCCACTGGCCACCCCAAAGATCCCTGTGCAGCTCCGATTTTATTCGCATCCTTGTGATCTTCTCTGGAATGTTCCTTGTTTTCACCCTGGCCGGGGCCCTGTTCCTCCATCAACGAAGGA
esiRNA cDNA target sequence
AAAAACGGGGTTCAACTGTGATGGGAAATTGGGCAATGAATCAGTGACATTCTACCTCCAGAATTTGTATGTTAACCAAACAGATATTTACTTCTGCAAAATTGAAGTTATGTATCCTCCTCCTTACCTAGACAATGAGAAGAGCAATGGAACCATTATCCATGTGAAAGGGAAACACCTTTGTCCAAGTCCCCTATTTCCCGGACCTTCTAAGCCCTTTTGGGTGCTGGTGGTGGTTGGTGGAGTCCTGGCTTGCTATAGCTTGCTAGTAACAGTGGCCTTTATTATTTTCTGGGTGAGGAGTAAGAGGAGCAGGCTCCTGCACAGTGACTACATGAACATGACTCCCCGCCGCCCCGGGCCCACCCGCAAGCATTACCAGCCCTATGCCCCACCACGCGACTTCGCAGCCTATCGCTCCTGACACGGAC
esiRNA cDNA target sequence
CCCAAGAACCCTCTATGCAAATTTCACAGAGCCTCAGTTTTATTTGCAAATGAAAAATATAAGTCTGCTTTACAAGAACTTGAAGAATTGAAACAAATTGTTCCCAAAGAATCCCTCGTTTACTTCTTAATAGGAAAGGTTTACAAGAAGTTAGGTCAAACGCACCTCGCCCTGATGAATTTCTCTTGGGCTATGGATTTAGATCCTAAAGGAGCCAATAACCAGATTAAAGAGGCAATTGATAAGCGTTATCTTCCAGATGATGAGGAGCCAATAACCCAAGAAGAACAGATCATGGGAACAGATGAATCCCAGGAGAGCAGCATGACAGATGCGGATGACACACAACTTCATGCAGCTGAAAGTGATGAATTTTAACTTCTGGAAATCAGACTTTTACAACTGGATGTGTGACTAGTGCTGACGTGTTTCTTGTCCCTCTGTATACTGAGTCTTTACTCTTGAGCTGGCGGTGTCATCGTCCGTCACTTATACCATGAGTGTGCCACTTTCATTGGACCCTGACTGTATACAGAATGAAAGGCAGTGCAA
esiRNA cDNA target sequence
TCCCAGTGATGCCATAGTGAGGGAGGGGGACTCTGTGACCATGACCTGCGAGGTCAGCAGCAGCAACCCGGAGTACACGACGGTATCCTGGCTCAAGGATGGGACCTCGCTGAAGAAGCAGAATACATTCACGCTAAACCTGCGCGAAGTGACCAAGGACCAGAGTGGGAAGTACTGCTGTCAGGTCTCCAATGACGTGGGCCCGGGAAGGTCGGAAGAAGTGTTCCTGCAAGTGCAGTATGCCCCGGAACCTTCCACGGTTCAGATCCTCCACTCACCGGCTGTGGAGGGAAGTCAAGTCGAGTTTCTTTGCATGTCACTGGCCAATCCTCTTCCAACAAATTACACGTGGTACCACAATGGGAAAGAAATGCAGGGAAGGACAGAGGAGAAAGTCCACATCCCAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000139193
Ensembl | human accession no.
ENSG00000178562
Ensembl | human accession no.
ENSG00000004897
Ensembl | human accession no.
ENSG00000012124
NCBI accession no.
NM_001242
NCBI accession no.
NM_006139
NCBI accession no.
NM_001256
NCBI accession no.
NM_001771
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)