Merck
EMU030841
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pld3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
MISSION® esiRNA, targeting mouse Pld3
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAGATCTGCCTCAATGGCACCCCAGCTCTGGCCTACCTAGCGAGTGCACCCCCACCACTGTGTCCAAGTGGCCGCACCCCAGACCTGAAGGCTCTGCTCAACGTGGTGGACAGTGCCCGAAGCTTCATCTACATTGCGGTTATGAACTACCTGCCCACCATGGAGTTCTCTCATCCACGCAGGTTCTGGCCAGCGATCGATGATGGGCTGAGACGGGCTGCGTATGAACGAGGCGTCAAAGTGCGCCTGCTCATCAGCTGCTGGGGACACTCTGATCCATCGATGCGGTCCTTCCTGCTCTCCCTGGCTGCACTTCATGACAACCATACTCACTCCGACATCCAGGTGAAACTGTTTGTGGTCCCTACGGATGAGTCCCAGGCCCGAATCCCCTATGCCCGTGTCAACCACAACAAGTACATGGTGACTGAACGTGCCTCATACATTGGAACCTCCAACTGGTCTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
EMU071491EMU042611EMU167961
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003363
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000016933
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027695
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001985
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAGATCTGCCTCAATGGCACCCCAGCTCTGGCCTACCTAGCGAGTGCACCCCCACCACTGTGTCCAAGTGGCCGCACCCCAGACCTGAAGGCTCTGCTCAACGTGGTGGACAGTGCCCGAAGCTTCATCTACATTGCGGTTATGAACTACCTGCCCACCATGGAGTTCTCTCATCCACGCAGGTTCTGGCCAGCGATCGATGATGGGCTGAGACGGGCTGCGTATGAACGAGGCGTCAAAGTGCGCCTGCTCATCAGCTGCTGGGGACACTCTGATCCATCGATGCGGTCCTTCCTGCTCTCCCTGGCTGCACTTCATGACAACCATACTCACTCCGACATCCAGGTGAAACTGTTTGTGGTCCCTACGGATGAGTCCCAGGCCCGAATCCCCTATGCCCGTGTCAACCACAACAAGTACATGGTGACTGAACGTGCCTCATACATTGGAACCTCCAACTGGTCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGACAACGGACTGAACCCTGTGTGGCCTGCTAAGCCCTTCCACTTCCAGATCAGTAACCCAGAGTTTGCCTTTCTGCGCTTTGTGGTGTATGAGGAAGACATGTTTAGTGACCAGAACTTCTTGGCTCAGGCTACTTTCCCAGTAAAAGGCCTGAAGACAGGATATAGAGCAGTGCCTTTGAAGAACAACTACAGTGAAGACCTGGAGTTGGCCTCCCTGCTCATCAAGATTGACATTTTCCCTGCTAAGGAGAACGGTGACCTCAGTCCTTTCAGTGGCATATCCCTAAGGGAACGGGCCTCAGATGCCTCCAGCCAGCTGTTCCATGTCCGGGCCCGGGAAGGGTCCTTTGAAGCCAGATACCAGCAGCCATTTGAAGATTTCCGCATCTCGCAGGAGCATCTAGCAGACCATTTTGACAGTCGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTCATCTACGTCCACAGCAAGTTGTTAATTGCTGACGACAACACAGTTATTATTGGTTCTGCCAACATCAATGACCGGAGCATGCTGGGGAAGCGAGACAGCGAAATGGCTGTCATAGTGCAGGACACAGAGACGGTCCCATCGGTGATGGATGGAAAGGAATATCAGGCTGGTCGCTTTGCCCGAGACCTTCGCCTGGAGTGCTTCAGACTTGTCCTGGGTTATCTTTCTGACCCAAGTGAGGACCTTCAGGATCCTGTGAGTGACAAATTCTTCAAGGAGATTTGGGTTTCAACAGCAGCTCGAAACGCTACCATATATGATAAGGTCTTCCGGTGCCTTCCCAATGATGAAGTACACAATTTAATCCAGCTGCGGGACTTTATAAACAAGCCCATATTAGCAAAAGAGGATCGCCTTCGCGCCGAGGAAGAACTGAGGAAGATCCGCGGGTTCTTGGTGCAGTTCCCTCTCTATTTCTTATCAGAAGAGAACCTGCTGCCTTCTGTTGGAACCAAAGAAGCCATTGTGCCTATGG
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... PLD3(18807), Pld3(18807)
Gene Information
mouse ... PLCG1(18803), Plcg1(18803)
Gene Information
mouse ... PLD1(18805), Pld1(18805)
Gene Information
mouse ... GRIK3(14807), Grik3(14807)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)