サイズを選択してください
¥37,300
¥67,200
¥37,300
この商品について
スキップする
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACCATTACAACAGAGCTGACAAACTGTACTTCTGCAGCCTGCAAACTAAACTTTGACTTCTCTTATTGTGAGAGCAATACTTGTTCTTACGGGCTAATGAACAACTTTCAGGTGATGAGCATGGTGTCAGGATTTGCACCCTTGATCTCTGCAGGGATCTTTTCAGCCACGCTCTCGTCAGCACTAGCATCTCTTGTGAGTGCTCCCAAAATATTTCAGGCTCTATGTAAGGACAATATCTACCCAGCTTTCCAGATGTTTGCTAAAGGTTATGGGAAAAATAATGAACCGCTTCGTGGTTACATCTTAACATTTCTGATTGCACTGGGATTCATCCTGATTGCTGAATTGAACGTTATTGCTCCAATTATCTCTAATTTCTTCCTTGCATCGTATGCCTTAATCAACTTTTCAGTATTCCATGCATCACTTGCAAAATCTCCAGGATGGCGTCCTGCATTCAAATACTACAACATGTGGATCTCCCTTATTGGAGCAATTCTTTGTTGC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... SLC12A2(20496), Slc12a2(20496)
1 of 4
当該品目 | EMU087471 | EMU004381 | EMU042721 |
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... SLC12A2(20496), Slc12a2(20496) | Gene Information mouse ... SLC12A1(20495), Slc12a1(20495) | Gene Information mouse ... SLC12A4(20498), Slc12a4(20498) | Gene Information mouse ... SLC12A9(83704), Slc12a9(83704) |
| esiRNA cDNA target sequence ACCATTACAACAGAGCTGACAAACTGTACTTCTGCAGCCTGCAAACTAAACTTTGACTTCTCTTATTGTGAGAGCAATACTTGTTCTTACGGGCTAATGAACAACTTTCAGGTGATGAGCATGGTGTCAGGATTTGCACCCTTGATCTCTGCAGGGATCTTTTCAGCCACGCTCTCGTCAGCACTAGCATCTCTTGTGAGTGCTCCCAAAATATTTCAGGCTCTATGTAAGGACAATATCTACCCAGCTTTCCAGATGTTTGCTAAAGGTTATGGGAAAAATAATGAACCGCTTCGTGGTTACATCTTAACATTTCTGATTGCACTGGGATTCATCCTGATTGCTGAATTGAACGTTATTGCTCCAATTATCTCTAATTTCTTCCTTGCATCGTATGCCTTAATCAACTTTTCAGTATTCCATGCATCACTTGCAAAATCTCCAGGATGGCGTCCTGCATTCAAATACTACAACATGTGGATCTCCCTTATTGGAGCAATTCTTTGTTGC | esiRNA cDNA target sequence TGTGAAGTTTGGATGGGTGAAAGGTGTGCTGGTGCGATGCATGCTGAACATCTGGGGAGTCATGCTCTTCATTCGCCTCTCCTGGATTGTAGGAGAAGCGGGAATTGGTCTTGGAGTTCTTATAATTCTTCTTTCCACCATGGTAACCTCTATCACTGGGTTGTCAACTTCTGCAATAGCAACAAACGGGTTTGTTCGTGGAGGTGGAGCCTACTACCTGATTTCCCGGAGCTTAGGGCCTGAGTTCGGTGGGTCAATAGGCTTGATCTTTGCTTTTGCCAATGCAGTGGCTGTCGCTATGTATGTGGTGGGATTCGCGGAGACTGTCGTGGATCTTCTTAAGGAGAGCGATTCAATGATGGTGGATCCAACCAATGACATCCGCATCATCGGTTCCATCACCGTGGTGATTCTTCTAGGAATCTCAGTAGCTGGGATGGAGTGGGAAGCAAAGGCTCAAGTCATTCTCCTGGTCATTCTTCTCATTGCCATTGCAAACTTCTTCATTGGAACTGTCATCCCA | esiRNA cDNA target sequence CATTTGCAGCAGCCATGTATATCCTAGGGGCCATTGAGATCTTGCTGACCTACATTGCTCCGCCAGCTGCCATCTTTTACCCATCGGGCACCCATGACATGTCAAGCGCCACCTTGAATAACATGAGAGTGTATGGGACCATTTTCCTGACTCTGATGACCCTAGTGGTGTTTGTCGGTGTCAAGTACGTGAACAAGTTTGCCTCGCTCTTCCTGGCCTGCGTGATCATCTCCATCCTTTCCATTTACGCGGGAGGCATCAAGTCCATTTTTGACCCTCCCGTGTTTCCGGTGTGTATGCTGGGCAATAGGACCCTGTCTCGGGACCAGTTTGACATCTGTGCCAAGACAGTCGTGGTGGACAATGAGACAGTGGCCACCCGGCTGTGGACTTTCTTCTGCCACAGC | esiRNA cDNA target sequence CTCCCAATGGAGCTGGAGTATCTGGAGTGCCATCAGCCCGCAAGCTCTCCACCTTCCTGGGTGTGGTGGTGCCCACGGTTCTGTCCATGTTTAGCATAGTCGTGTTTCTGAGGATTGGGTTCGTGGTGGGCCACGCTGGGCTGTTGCAGGCCTTGGCGATGCTACTGGTTGCCTACATCATTCTGGCACTAACAGTCCTCTCAGTGTGTGCCATTGCCACCAATGGAGCTGTGAGAGGGGGCGGAGCCTACTTCATGATCAGCAGGACTCTGGGGCCGGAGGTTGGTGGCAGCATTGGCCTCATGTTCTACCTGGCTAACGTCTGTGGCTGTGCCGTATCCCTGCTGGGACTGGTGGAGTCTATACTGGACGTCTTCGGGGCTGATGCCACAGGCTCCAGTGGGATCCAGGTTCTACCCCAGGGTTATGGCTGGAATCTGCTCTATGGCTCCCTTCTGCTGGGCCTCGTGGGTGGTGTGTGCACTTTGGGAGCTGGGCTCTATGCCCGAGCCTCCTTTCTTACATTCCTGCTGGTTTCTGG |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EMU183311-50UG:
EMU183311-20UG:
アクティブなフィルタ