Merck
EMU183311
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc12a2
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥37,300
50 μG
¥67,200
¥37,300
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACCATTACAACAGAGCTGACAAACTGTACTTCTGCAGCCTGCAAACTAAACTTTGACTTCTCTTATTGTGAGAGCAATACTTGTTCTTACGGGCTAATGAACAACTTTCAGGTGATGAGCATGGTGTCAGGATTTGCACCCTTGATCTCTGCAGGGATCTTTTCAGCCACGCTCTCGTCAGCACTAGCATCTCTTGTGAGTGCTCCCAAAATATTTCAGGCTCTATGTAAGGACAATATCTACCCAGCTTTCCAGATGTTTGCTAAAGGTTATGGGAAAAATAATGAACCGCTTCGTGGTTACATCTTAACATTTCTGATTGCACTGGGATTCATCCTGATTGCTGAATTGAACGTTATTGCTCCAATTATCTCTAATTTCTTCCTTGCATCGTATGCCTTAATCAACTTTTCAGTATTCCATGCATCACTTGCAAAATCTCCAGGATGGCGTCCTGCATTCAAATACTACAACATGTGGATCTCCCTTATTGGAGCAATTCTTTGTTGC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
EMU087471EMU004381EMU042721
Gene Information
mouse ... SLC12A2(20496), Slc12a2(20496)
Gene Information
mouse ... SLC12A1(20495), Slc12a1(20495)
Gene Information
mouse ... SLC12A4(20498), Slc12a4(20498)
Gene Information
mouse ... SLC12A9(83704), Slc12a9(83704)
esiRNA cDNA target sequence
ACCATTACAACAGAGCTGACAAACTGTACTTCTGCAGCCTGCAAACTAAACTTTGACTTCTCTTATTGTGAGAGCAATACTTGTTCTTACGGGCTAATGAACAACTTTCAGGTGATGAGCATGGTGTCAGGATTTGCACCCTTGATCTCTGCAGGGATCTTTTCAGCCACGCTCTCGTCAGCACTAGCATCTCTTGTGAGTGCTCCCAAAATATTTCAGGCTCTATGTAAGGACAATATCTACCCAGCTTTCCAGATGTTTGCTAAAGGTTATGGGAAAAATAATGAACCGCTTCGTGGTTACATCTTAACATTTCTGATTGCACTGGGATTCATCCTGATTGCTGAATTGAACGTTATTGCTCCAATTATCTCTAATTTCTTCCTTGCATCGTATGCCTTAATCAACTTTTCAGTATTCCATGCATCACTTGCAAAATCTCCAGGATGGCGTCCTGCATTCAAATACTACAACATGTGGATCTCCCTTATTGGAGCAATTCTTTGTTGC
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGTTTGGATGGGTGAAAGGTGTGCTGGTGCGATGCATGCTGAACATCTGGGGAGTCATGCTCTTCATTCGCCTCTCCTGGATTGTAGGAGAAGCGGGAATTGGTCTTGGAGTTCTTATAATTCTTCTTTCCACCATGGTAACCTCTATCACTGGGTTGTCAACTTCTGCAATAGCAACAAACGGGTTTGTTCGTGGAGGTGGAGCCTACTACCTGATTTCCCGGAGCTTAGGGCCTGAGTTCGGTGGGTCAATAGGCTTGATCTTTGCTTTTGCCAATGCAGTGGCTGTCGCTATGTATGTGGTGGGATTCGCGGAGACTGTCGTGGATCTTCTTAAGGAGAGCGATTCAATGATGGTGGATCCAACCAATGACATCCGCATCATCGGTTCCATCACCGTGGTGATTCTTCTAGGAATCTCAGTAGCTGGGATGGAGTGGGAAGCAAAGGCTCAAGTCATTCTCCTGGTCATTCTTCTCATTGCCATTGCAAACTTCTTCATTGGAACTGTCATCCCA
esiRNA cDNA target sequence
CATTTGCAGCAGCCATGTATATCCTAGGGGCCATTGAGATCTTGCTGACCTACATTGCTCCGCCAGCTGCCATCTTTTACCCATCGGGCACCCATGACATGTCAAGCGCCACCTTGAATAACATGAGAGTGTATGGGACCATTTTCCTGACTCTGATGACCCTAGTGGTGTTTGTCGGTGTCAAGTACGTGAACAAGTTTGCCTCGCTCTTCCTGGCCTGCGTGATCATCTCCATCCTTTCCATTTACGCGGGAGGCATCAAGTCCATTTTTGACCCTCCCGTGTTTCCGGTGTGTATGCTGGGCAATAGGACCCTGTCTCGGGACCAGTTTGACATCTGTGCCAAGACAGTCGTGGTGGACAATGAGACAGTGGCCACCCGGCTGTGGACTTTCTTCTGCCACAGC
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCAATGGAGCTGGAGTATCTGGAGTGCCATCAGCCCGCAAGCTCTCCACCTTCCTGGGTGTGGTGGTGCCCACGGTTCTGTCCATGTTTAGCATAGTCGTGTTTCTGAGGATTGGGTTCGTGGTGGGCCACGCTGGGCTGTTGCAGGCCTTGGCGATGCTACTGGTTGCCTACATCATTCTGGCACTAACAGTCCTCTCAGTGTGTGCCATTGCCACCAATGGAGCTGTGAGAGGGGGCGGAGCCTACTTCATGATCAGCAGGACTCTGGGGCCGGAGGTTGGTGGCAGCATTGGCCTCATGTTCTACCTGGCTAACGTCTGTGGCTGTGCCGTATCCCTGCTGGGACTGGTGGAGTCTATACTGGACGTCTTCGGGGCTGATGCCACAGGCTCCAGTGGGATCCAGGTTCTACCCCAGGGTTATGGCTGGAATCTGCTCTATGGCTCCCTTCTGCTGGGCCTCGTGGGTGGTGTGTGCACTTTGGGAGCTGGGCTCTATGCCCGAGCCTCCTTTCTTACATTCCTGCTGGTTTCTGG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024597
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027202
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000017765
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037344
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_009194
NCBI accession no.
NM_001079690
NCBI accession no.
NM_009195
NCBI accession no.
NM_031406
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EMU183311-50UG:
EMU183311-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)