Merck
EMU209591
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glb1 (2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
MISSION® esiRNA, targeting mouse Glb1 (2)
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCTGAGTCCCTGTTCTGTGTAGTCTTTGTGTGAGATCATTTAGGAGAGGCTCCTTCTGTGTTTGGGGGTGAGGAAGGACACTGGGTGTGATGAGATACCTCTTTAAAAAAAGGCAGTGACAAATACTTCCCTAGATGGCCCTCCACTCCAGGTTCCAACTCAGTGTGCGAGGGGGAGCTGCCTCCTCCTAAAAGTTCACTCTACAGCCTGATGGTTTAGCATCTTTAGAGGTTACAGTGAACATGGGGTTCTATGTGCAGATAAACAAGACCCTAGAGCCCCACGTTCCCTTCAAAATAGTTCACTTGTTTGAGGAAGGCTTCAGTTCACTCATAGCTAGATGAGGGGAGGCCTCTAAGAGAGTCGCTCATTGCAGGAGGTCATCTGTTAAGTTCTGACTAGTTCATTGATTGGCACCTCCTACCCATCACACCAGCCAGGTTTGGGCCTGAGATTTTAGAGAGAAGCTGAGGTTTCTTGTCTACCCATAGGAAACCTGAAGCTGCCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
EMU035231EMU178781EMU068951
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCTGAGTCCCTGTTCTGTGTAGTCTTTGTGTGAGATCATTTAGGAGAGGCTCCTTCTGTGTTTGGGGGTGAGGAAGGACACTGGGTGTGATGAGATACCTCTTTAAAAAAAGGCAGTGACAAATACTTCCCTAGATGGCCCTCCACTCCAGGTTCCAACTCAGTGTGCGAGGGGGAGCTGCCTCCTCCTAAAAGTTCACTCTACAGCCTGATGGTTTAGCATCTTTAGAGGTTACAGTGAACATGGGGTTCTATGTGCAGATAAACAAGACCCTAGAGCCCCACGTTCCCTTCAAAATAGTTCACTTGTTTGAGGAAGGCTTCAGTTCACTCATAGCTAGATGAGGGGAGGCCTCTAAGAGAGTCGCTCATTGCAGGAGGTCATCTGTTAAGTTCTGACTAGTTCATTGATTGGCACCTCCTACCCATCACACCAGCCAGGTTTGGGCCTGAGATTTTAGAGAGAAGCTGAGGTTTCTTGTCTACCCATAGGAAACCTGAAGCTGCCA
esiRNA cDNA target sequence
CATCTCGGGAAGCATTCATTACTTCCGGATACCCCGCTTCTACTGGGAGGACCGGCTGCTGAAGATGAAGATGGCTGGGCTGAATGCTATCCAGATGTACGTGCCCTGGAACTTCCATGAACCCCAACCAGGACAATATGAGTTTTCTGGGGACCGTGATGTGGAGCATTTCATCCAGCTGGCTCATGAGCTGGGACTCCTGGTGATCCTGAGGCCTGGGCCCTACATCTGTGCAGAGTGGGACATGGGGGGCTTACCTGCTTGGCTACTAGAGAAACAATCTATCGTTCTCCGGTCTTCTGACCCAGACTACCTTGTAGCTGTGGATAAATGGCTGGCAGTCCTTCTGCCCAAGATGAAGCCCCTGCTCTACCAGAACGGAGGACCGATCATAACCGTGCAGGTTGAGAATGAGTACGGGTCCTACTTTGCCTGCGATTACGACTACCTACGCTTCCTGGTGCACCGCTTCCGCTACCATCTGGGTA
esiRNA cDNA target sequence
AGAACAGACAAGTCCCACACAGCAGCTTGGTGCACACCTAGCAGACACCATGAGGACCCTCTCTCTGCTCACTCTGCTGGCCCTGGCTGCGCTCTGTCTCTCTGACCTCACAGATGCCAAGCCCAGCGGCCCTGAGTCTGACAAAGCCTTCATGTCCAAGCAGGAGGGCAATAAGGTAGTGAACAGACTCCGGCGCTACCTTGGAGCCTCAGTCCCCAGCCCAGATCCCCTGGAGCCCACCCGGGAGCAGTGTGAGCTTAACCCTGCTTGTGACGAGCTATCAGACCAGTATGGCTTGAAGACCGCCTACAAACGCATCTACGGTATCACTATTTAGGACCTGTGCTGCCCTAAAGCCAAACTCTGGCAGCTCGGCTTTGGCTGCTCTCCGGGACTTGATCCTCCCTGTCCTCTCTCTCTGCCCTGCAAGTATGGATGTCACAGCAGCTCCAAAATAAAG
esiRNA cDNA target sequence
AGCGCCTAACCATAGCAGAAATCTACCTGGCTAACTTGGCAGCTTCTGATCTGGTGTTTGTGCTGGGCCTGCCCTTCTGGGCAGAGAACGTTGGGAACCGTTTCAACTGGCCCTTTGGAAGTGACCTCTGCCGGGTGGTCAGCGGGGTCATCAAGGCCAACCTGTTCATCAGCATCTTCCTGGTGGTGGCCATCAGTCAGGACCGCTACAGGTTGCTGGTATACCCCATGACCAGCTGGGGGAACCGGCGGCGACGGCAAGCCCAAGTGACCTGCCTGCTCATCTGGGTAGCTGGGGGCCTCTTGAGCACCCCCACGTTCCTTCTGCGTTCCGTCAAAGTCGTCCCTGATCTGAACATCTCTGCCTGCATCCTGCTTTTCCCCCACGAAGCTTGGCACTTTGTAAGGATGGTGGAGTTGAACG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000079260
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000045594
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000074486
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041347
Gene Information
mouse ... GLB1(12091), Glb1(12091)
Gene Information
mouse ... GLB1(100504715), Glb1(12091)
Gene Information
mouse ... BGLAP2(12097), Bglap2(12097)
Gene Information
mouse ... BDKRB1(12061), Bdkrb1(12061)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)