Merck
H9151
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
BioXtra, ≥99%
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
25 G
¥14,900
100 G
¥32,700
250 G
¥68,700
¥14,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
364.45
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド, BioXtra, ≥99%
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
description
cationic
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
crystalline
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
density
(2,30 g/cm3)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
application(s)
(DNA extraction)
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
5236552370H6269
form
crystalline, powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or chunks
form
powder or crystals
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥99%
aggregation number
170
aggregation number
170
aggregation number
-
aggregation number
170
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL (warm)
solubility
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
HLB
10
HLB
-
HLB
10
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
Application
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドは以下の用途に使用されています:
  • 金ナノロッド調製において[1]
  • ウギ反応の添加剤として[2]
  • 界面活性剤として[3]
  • ミエロペルオキシダーゼ活性測定のための腸管組織のホモジナイズ[4]
Biochem/physiol Actions
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドは、セチルトリメチルアンモニウムブロミド(CTAB)とも呼ばれる、カチオン性界面活性剤です。[5]CTABはDNA抽出に使用します。[6]CTAB法は、効率性、費用及び時間面でも有効なDNA抽出法です。[7]CTABは、ナノ粒子産生のための成形材料及び還元剤として使用されます。[8]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design of nanoparticles for generation and stabilization of CO2-in-brine foams with or without added surfactants
Worthen AJ, et al.
arXiv (2018)
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
The sustainable synthesis of peptidomimetics via chemoenzymatic tandem oxidation-Ugi reaction
Madej A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(50), 28405-28413 (2018)
Fast and simple detection of bovine serum albumin concentration by studying its interaction with gold nanorods
Shajari D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 543, 118-125 (2018)
The effect of C1 inhibitor on intestinal ischemia and reperfusion injury
Lu F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 295(5), G1042-G1049 (2008)
資料
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf