Merck
SML2364
4-アンドロステン-3,17-ジオン
≥98% (HPLC)
別名:
アンドロステンジオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
250 MG
¥9,600
500 MG
¥19,500
¥9,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
CAS番号:
分子量:
286.41
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
2059239
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
4-アンドロステン-3,17-ジオン, ≥98% (HPLC)
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A3009G5168700356P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥89% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
drug control
USDEA Schedule III
drug control
-
drug control
-
drug control
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
light yellow
color
-
Biochem/physiol Actions
テストステロンの前駆体であり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。前立腺がんおよび膵臓がんのリスクを増加させる場合があります。
テストステロンの前駆体とであり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。
4-Androstenedione, commonly known as Androstenedione, is an endogenous androgen steroid hormone. 4-Androstenedione functions as an intermediate in the biosynthesis of testosterone, estradiol and estrone. Recent studies indicate that 4-Androstenedione is involved in aromatase inhibitors induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS) by activation of TRPA1.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesco De Logu et al.
Cancer research, 76(23), 7024-7035 (2016-10-21)
Aromatase inhibitors (AI) induce painful musculoskeletal symptoms (AIMSS), which are dependent upon the pain transducing receptor TRPA1. However, as the AI concentrations required to engage TRPA1 in mice are higher than those found in the plasma of patients, we hypothesized