Merck
V4515
VU0238429
solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
別名:
1-[(4-メトキシフェニル)メチル]-5-(トリフルオロメトキシ)-1H-インドール-2,3-ジオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
5 MG
¥7,410
25 MG
¥29,575
¥7,410
単価¥11,400割引35%
在庫数0
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H12F3NO4
CAS番号:
分子量:
351.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
VU0238429, solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
InChI
1S/C17H12F3NO4/c1-24-11-4-2-10(3-5-11)9-21-14-7-6-12(25-17(18,19)20)8-13(14)15(22)16(21)23/h2-8H,9H2,1H3
SMILES string
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(OC(F)(F)F)ccc23)cc1
InChI key
CKLGZXFOLMHCMC-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Quality Level
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
SML1142D7946SML0759
VU0238429 solubility: ≥20 mg/mL in DMSO
Sigma-Aldrich
V4515
VU0238429
VU0071063 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1142
VU0071063
DIM-C-pPhOCH3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7946
DIM-C-pPhOCH3
L002 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0759
L002
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
orange
color
white to beige
color
off-white to light yellow
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
VU0238429は、ムスカリン受容体5に選択的な正のアロステリックモジュレーターであり、アセチルコリンの作用強度を左側にシフトさせます。
ムスカリン性アセチルコリン(ACh)受容体ファミリーにはM1~M5の5種類の分子があり、これらのリガンド結合ドメインは高度に保存されていることから、選択的なリガンドはほとんどありません。特に、M5については選択的、あるいは優先的に作用する低分子物質がありません。M5は脳血流を制御すると考えられており、M5の活性化はアルツハイマー病の治療法となる可能性があります。ムスカリン受容体群のアロステリック結合部位は、受容体間での類似性が低いことから、ムスカリン受容体に対する正のアロステリックモジュレーター(PAM)の設計が試みられてきました。その中で、VU0238429はM5選択的な低分子物質として初めて報告された化合物です。PAMとして作用することから、AChの非存在下で使用した場合に内因性の効果はありません、また、M1、M2、M3、M4と比較してM5に対し30倍を越える選択性があります。さらに、VU-0238429は、結合測定と機能アッセイの両方でAChの濃度-反応曲線を左側にシフトさせています。
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Klaus Deckmann et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(6), 2903-2910 (2018-02-07)
We have recently identified a cholinergic chemosensory cell in the urethral epithelium, urethral brush cell (UBC), that, upon stimulation with bitter or bacterial substances, initiates a reflex detrusor activation. Here, we elucidated cholinergic mechanisms that modulate UBC responsiveness. We analyzed
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.