由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B12, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 47.17 kDa
observed mol wt ~65 kDa
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
1 of 4
当該品目 | ZMS1114 | ZRB1055 | ZRB1050 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 6B12, monoclonal, recombinant monoclonal | clone A2b1, recombinant monoclonal | clone 2J4, recombinant monoclonal | clone 3B18, recombinant monoclonal |
| Gene Information human ... PTEN(5728) | Gene Information human ... PTEN(5728) | Gene Information human ... PGAM5(192111) | Gene Information human ... LHPP(64077) |
| biological source rabbit (recombinant) | biological source mouse | biological source rabbit (recombinant) | biological source rabbit (recombinant) |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, monkey, human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
詳細
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
免疫原
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト前立腺がん組織切片のPTENを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒトPTENペプチドと結合し、KD値は1.4 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1504-4X25UL:
ZRB1504-25UL:
資料
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.