スキップする
1237382
USP
エピルビシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′-エピドキソルビシン 塩酸塩, エピドキソルビシン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS番号:
分子量:
579.98
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
epirubicin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Epirubicin hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Doxorubicin Hydrochloride
  • Doxorubicin Hydrochloride for Injection
  • Doxorubicin Hydrochloride Injection
  • Epirubicin Hydrochloride
  • Epirubicin Hydrochloride Injection
Biochem/physiol Actions
細胞透過性アントラサイクリン系抗腫瘍性抗生物質です。抗悪性腫瘍薬。 心毒性の抑えられたドキソルビシン立体異性体です。抗腫瘍活性は、トポイソメラーゼIIをターゲットにすることにより発揮されます。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エピルビシン 塩酸塩
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)