ステンレス製コネクタ・バルブ・ミキサー
NovAseptic® ハードウェアは、高性能でリスクのない液体を取り扱う部品のシリーズで、清浄で衛生的なプロセスの要件を上回っています。広範囲のミキサー、バルブおよびコネクターを使用することで、プロセス時間を最小限に抑えながら、製品の安全性、品質、有効性、純度を容易に改善することが可能です。
詳細はこちら
製品
NovAseptic® バルブ
バルブおよびバルブの組み合わせ(12 mm~76 mm)は、厳格なCIP/SIP要件に準拠する費用効果の高い無菌ソリューションを幅広く提供します。NovAseptic® バルブは、デッドレグを排除し、ホールドアップ量を最小限に抑えるように設計されており、最適なプロセス効率を提供します。無菌バルブ設計は、EPDM、シリコンエラストマー、PTFEといったダイアフラム材料で構成され、プロセス設計をコンパクト化かつ簡素化することが可能です。それによってバリデーション作業も削減され、時間と経費を抑えられます。
|
|
関連製品資料
- ステンレス製コネクタ・バルブ・ミキサー
液体の取扱いの向上:衛生的操作における安全性、品質、プロセッシング効率を向上させるNovAseptic®コンポーネントを体験してください。
- Brochure: NovAseptic® Valves
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance.
- Brochure: NovAseptic® Connectors
NovAseptic® Connectors are considered the industry standard for connecting equipment with a triclamp connection to a tank.
- Technical Bulletin: NovAseptic® Mixers, Inspection, and Replacement Guidelines for Male/Female Bearings
- Specification Sheet: NovAseptic® Valve Inductive Position Indicator Unit, Namur, ATEX
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Our offerings include equipment and software services, process development support, along with quality and regulatory support.