複雑な低分子原薬の開発および製造
複雑な低分子化合物には、従来の方法では対応できない、特殊な精製、結晶化、ろ過、および粒子工学の手法が必要となる、さまざまな製造上の課題があります。
複雑な低分子APIは、密接に関連する不純物、結晶化が困難な結晶形、ろ過性の低さ、粒子特性のばらつき、あるいはスケール依存的なプロセス挙動などが品質や再現性に影響を及ぼす場合、製造が困難になることがあります。当社は、臨床段階のチームが根本的な問題を特定し、その分子および開発段階に適した、精製、ろ過、結晶化、分析、およびプロセス開発を統合した戦略を策定できるよう支援します。
複雑なAPIの製造可能性に関する課題への取り組み方
適切な開発の道筋は、主な制約要因が化学的特性、不純物管理、結晶化、ろ過、粒子挙動、分析的知見、あるいはスケールに依存するプロセス性能のいずれであるかを特定することから始まります。その後、関連する各分野を結びつけ、臨床開発の進展と将来のスケールアップを支援するように設計された、分子ごとに特化した戦略を策定します。
プロセス戦略を策定する
合成経路やプロセスの選択肢、反応の選択性、結晶化条件、精製手法、ろ過挙動、およびプロセスの安全性を評価する。必要に応じてハイスループット実験やPAT/データ豊富な実験を活用して選択肢を比較し、実験室での作業に重点を置く。
分析的な理解を深める
プロセス上の意思決定を支援するため、各フェーズに適した手法と不純物に関する知見(Quality by Design)を確立する。分析結果を、重要なプロセスパラメータ、固体状態での挙動、ろ過性能、およびスケールアップに影響を及ぼす可能性が最も高い特性と関連付ける。
臨床段階への拡大に向けた準備
選定した戦略を、堅牢な臨床製造プロセスへと落とし込みます。結晶化およびろ過挙動に関するインシリコシミュレーションを実施し、スケールアップの予測精度を高めます(直接スケールアップモデルが利用可能です)。グラム単位からトン単位まで柔軟に対応し、適切な製造規模を定義した上で、自信を持ってGMP製造へと移行します。
プロセスの妥当性を確認する
FMEAおよび統計的モデリングを活用して、重要なプロセスパラメータと品質属性を特定し、堅牢で再現性の高いプロセス限界値を設定することで、バッチ不良のリスクを最小限に抑えます。GTIやニトロサミンなどを含む不純物のリスク評価を実施し、関連する規制文書を作成します。
商業規模のバッチを製造する
市場の需要に柔軟に対応できるよう、商業生産の規模を拡大します。製品のライフサイクルを管理し、生産能力を先見的に計画するとともに、継続的な規制対応支援を提供することで、製品の初期商業化から長期的な商業生産に至るまで――小規模から大規模な製造能力へと移行する過程においても、安定した供給を維持します。
複雑な分子における実績
35年以上
複雑な低分子化合物分野における長年の経験
99.5%
厳格なプロセス最適化による高純度API
GreenSpeed™の統合
あらゆるプロセスに環境と効率への配慮が組み込まれています
ろ過性の評価
標準的なベストプラクティスとしてのろ過および結晶化スクリーニングによる予測可能なスケールアップ
関連リソース
- ホワイトペーパー:精製・ろ過が困難な低分子化合物:下流工程開発のためのフレームワーク
結晶化と予測モデリングを用いて、低分子化合物の精製およびろ過における課題を解決する。
- 事例研究:製造が困難な低分子化合物の粒子特性の最適化:製造性の向上に向けた固相戦略
ポリモーフィズムの選択、湿式粉砕、および溶媒和体のシード法を用いた低分子化合物の濾過性の向上。
- 事例研究:精製が困難な低分子化合物に対する適切なクロマトグラフィー戦略の選定
デジタルモデリング、フラクションマッピング、およびプレHPLCを用いて、複雑な分子やADCのペイロードを精製する。
- 記事:希少疾病用医薬品
専門的な化学技術、デジタルツール、段階的な品質管理が、希少疾病用医薬品の開発をどのように加速させるのかを探ります。
- 記事:規制薬物の製造:原薬(API)の化学的特性とセキュリティプロトコルの対応
規制対象物質のCDMOを選定する際の、ライセンス、セキュリティ、および化学的要件について理解する。
Frequently asked questions
APIの精製やフィルタリングが困難になる要因は何でしょうか?
複雑な低分子化合物には、しばしば密接に関連する不純物、立体異性体、あるいは従来の製造プロセスでは容易に除去できない難治性の結晶形が含まれています。また、望ましくない粒子形状や幅の広い粒子径分布が生じ、ろ過を遅らせたり、乾燥を複雑にしたり、製造性を低下させたりすることもあります。こうした課題に対処するには、専門的なダウンストリームプロセス開発戦略が必要です。根本的な原因を分子ごとに評価する必要があり、どの精製やろ過技術も万能であるわけではありません。
低分子化合物のプロセス開発において、結晶化はなぜそれほど重要なのでしょうか?
結晶化は単なる単離工程にとどまらず、極めて重要なプロセスエンジニアリングの手段です。適切に設計された結晶化プロセスにより、純度の向上、粒子径や形態の制御、ろ過性能の向上、そして下流工程の最適化が可能となります。また、製品の品質やスケーラビリティに影響を与える固体状態の特性を制御する機会も提供します。
結晶化の代わりに、あるいは結晶化に加えて、クロマトグラフィーが必要となるのはどのような場合でしょうか?
結晶化は、多くの場合、精製と粒子設計の両方に対応しますが、一部の原薬(API)には、結晶化だけでは除去できない不純物プロファイルが含まれている場合があります。このような場合、分取HPLCなどのクロマトグラフィー技術を用いることで、純度、回収率、処理能力、製造効率のバランスを取りつつ、類似した不純物を選択的に除去することが可能になります。 具体的な手法の選択は、不純物の選択性、回収率、溶媒の使用量、処理能力、製造規模、および想定される製造プロセスの経済性によって決まります。
デジタルツールは、複雑な低分子化合物のプロセス開発をどのように改善するのでしょうか?
予測モデリング、プロセス分析技術(PAT)、およびハイスループット実験は、科学者がスケールアップ前にプロセス条件を評価するのに役立ちます。デジタルツールやモデリングツールを活用することで、実験作業の焦点を絞り、開発オプションを比較し、プロセス理解を深めることができるほか、最適な運転条件をより迅速に特定し、精製および結晶化プロセスが商業生産において一貫した性能を発揮するという確信を高めることができます。
製造が困難な低分子化合物を開発する際、全体として最も適切な戦略とは何でしょうか?
優れた開発戦略とは、最初から固体科学、結晶化、クロマトグラフィー、ろ過、分析的特性評価、およびプロセス開発を有機的に結びつけるものです。これらの活動を単なる一連の工程ではなく、相互に関連したものと捉えることで、純度、収率、製造性、およびスケーラビリティの向上を図ると同時に、開発リスクを低減し、商用化を加速させることができます。
初回相談の前に、どのような情報を用意すればよいですか?
開始にあたって、完全なデータセットを用意する必要はありません。開発段階、合成経路、不純物、分析方法、固相観察や結晶化観察、バッチ規模、安全上の考慮事項、スケールアップにおける課題など、入手可能な情報を何でもお寄せください。当社の技術チームは、これらの情報を基に、開発における主要なリスクを特定し、お客様のプログラムをどのように最善の形で支援できるかを検討いたします。