分析法:カルシウム濃度の高い廃水中の鉛
装置・試薬:
173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30または
109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60または
173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
114946 角型セル(幅10 mm)および/または
/JP/ja114947 角型セル(幅20 mm)および/または
114944 角型セル(幅50 mm)
114833 Spectroquant®鉛セルテスト
109717 Spectroquant®鉛テスト
106689 ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム三水和物
100983 エタノール
109966 1 mol/L 硝酸
109137 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液
109535 MColorpHastTMユニバーサルインジケータストリップpH 0 - 14
116754 水
114724 スクリューキャップ付きエンプティセル16 mm
メンブレンフィルター0.45 μm
ポリエチレン製シリンジ、10 mL、ルアーコーン付き
サーモリアクター
ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム溶液10 %:
5 gのジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム三水和物を45 mLの水に溶かします。
金属およびガラス処理産業廃水を石灰乳で通常通りに処理し、金属を沈殿させます。ただし、結果として得られる高濃度のCa2+は、鉛の測光測定に干渉する傾向があります。この種の干渉は、以下の処理により避けられます。
サンプル調製:
10滴の10 %ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム溶液を、10 mLのサンプル溶液に添加して振ってから、10 mL PEシリンジで吸引します。シリンジの内容物をメンブレンフィルターに通し、10 mLの水で洗浄してから、ろ液と洗浄溶液を廃棄します。5 mLのエタノールを同じメンブレンフィルターに通します。エタノールろ液を丸型セル(幅16 mm)に採取し、1 mol/L 硝酸を5滴添加し、100℃のサーモリアクターの中で乾燥するまで蒸発させます。丸型セル内の残留物に5 mLの水を添加してから、水酸化ナトリウム溶液でpHを3~6の必要な値に調整します。これは、ユニバーサルインジケータストリップで確認できます。この溶液は、このまますぐに鉛の測定に使用できます。
分析:
上記のテストキットで測定します。
計算:
鉛含有量(単位:mg/L Pb)=分析値(単位:mg/L Pb)×0.5
関連製品
Response not successful: Received status code 500