製品
製品アプリケーションサービスリソースサポート
[ログイン / 登録](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[注文検索](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/order-lookup)
[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)
カート0
[ホーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)[ポリマー合成技術](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/applications/materials-science-and-engineering/polymer-synthesis)ポリジオキサノンおよびその共重合体:生物医学研究における利点および用途
# ポリジオキサノンおよびその共重合体:生物医学研究における利点および用途
__Rao S. Bezwada, Ph.D., Neeti Srivastava, Ph.D.__
*R&D Quality Assurance Bezwada Biomedical LLC*
## ポリ(*p*-ジオキサノン)の特性および用途
ポリ(*p*-ジオキサノン)(PDSもしくはPDO)は、*p*-ジオキサノンの開環重合によって調製されるポリマーです(__図1__)。PDSは、縫合糸、メッシュ、ステープル、クリップ、埋込み型整形外科用デバイス、薬物送達などの多様な用途で使用されています。
 from p-dioxanone")
__図1__PDSの合成
ポリジオキサノンの融点(*T*m = 110~115℃)およびガラス転移温度(*T*g = -10℃)は低く、結晶化度は約55%です。また、他の生分解性ポリマーと比較して、*in vivo* での吸収性、低毒性1,2、柔軟性、屈曲性に特長があります。*T*gが低く、結晶化が可能であること、生分解性である点から、ポリジオキサノンは生物医学用途や医療機器の最適な材料であり、エチコンPDS™モノフィラメント縫合糸などに使用されています。ポリジオキサノンホモポリマーで構成されるその他の市販製品の例を以下に示します(__表1__)。
| | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Product | Manufacturer | Device and Application |
| PDS II ™ | Ethicon | Suture |
| Stratafix ™ | Ethicon | Barbed Suture |
| Lapra-Ty ™ | Ethicon | Suture Clip |
| Absolok ™ | Ethicon | Ligating Clip |
| PDS Flexible Plate ™ | Ethicon | Tissue reconstruction |
| Quill ™ | Surgical Specialties Corp | Barbed Suture |
| Orthosorb ® | DePuy | Bone Fixation |
表1ポリジオキサノンを含む市販製品の例
PDSホモポリマーから製造された医療用製品を埋込みや*in vivo* で使用した場合、通常は6~9か月以内に吸収されます。そのため、PDSは治癒の遅い創傷に対して適した材料になります。
## ポリジオキサノンホモポリマーの欠点
ポリジオキサノンには物理的な利点があるものの、モノマーとポリマー間の平衡がモノマーに傾いているため、他の生体吸収性合成ポリエステルよりも熱的に不安定です。この平衡を移動させるために、他の吸収性材料と比較して合成と処理のプロセスを変更する必要があります。解重合を防ぐため、可能な限り低温でPDSを処理しなければなりません。また、固相重合による合成の間、反応温度は、形成するポリマーの融点より低く抑え、かつ未反応の残留モノマーを真空下で揮発除去する際もポリマーの融点より低い温度で行う必要があります。さらに、吸収時間が比較的長く、光および熱に対する安定性が限定的であるため、吸収性医療デバイスにおけるPDSホモポリマーの使用はかなり制限されます。モノマーとしての*p*-ジオキサノンの有用性を拡大するため、*p*-ジオキサノンとグリコリドまたはL-ラクチドのセグメント化共重合体が開発されています。
## セグメント化*p*-ジオキサノン:グリコリド共重合体
*p*-ジオキサノンとグリコリドのセグメント化共重合体(__図2__)は、ポリグリコリドの早い吸収特性とPDSの屈曲性を兼ね備えており、特定の生物医学用途に適したより理想的な特性を持つポリマーです4。
")
__図2__ポリ(*p*-ジオキサノン-*co*-グリコリド)の構造
通常、縫合糸の特性は、組成、縫合糸の構造、吸収時間、破壊強度保持率(BSR:breaking strength retention)で評価されます。*in vivo* で測定する場合、破壊強度保持率は*in vivo* での伸長下で材料の重大な破損が起こらない時間の目安となります3。この測定法は縫合糸材料に特有のものですが、用途に関わらず、*in vivo* での材料の一般的な寿命や安定性をその結果から推定することができます。通常、PDSの吸収時間は6~9か月で、BSRプロファイルは約6~8週間です。グリコリドをコモノマーとして添加すると(最大15 mol%)、吸収時間は3~4か月、BSRプロファイルは3~4週間に短縮されます(__図3__および__図4__)。
__図3p__-ジオキサノン:グリコリド共重合体の*in vivo* での吸収に対するモノマー組成の効果
__図4p__-ジオキサノン:グリコリド共重合体の*in vivo* での破壊強度保持率に対するモノマー組成の効果
さらに、ポリジオキサノンホモポリマーと比較して、引張特性、結晶化度、熱的特性には最小限の影響しかみられませんでした(__表2__)。
| | | | | |
|-----------------|-------|------|-------|-------|
| PDS:Glycolide | 100:0 | 95:5 | 90:10 | 85:15 |
| Crystallinity % | 50 | 45 | 46 | 45 |
| *T*m (℃) | 113 | 108 | 103 | 103 |
表2ポリジオキサノンホモポリマーとPDS:グリコリド共重合体の結晶化度および熱的特性の比較
これら共重合体は、機械的性質、早い吸収、非常に優れた柔軟性を併せ持つため、多様な生物医学用途で有用な材料となります。
## セグメント化*p*-ジオキサノン:L-ラクチド共重合体
*p*-ジオキサノンとL-ラクチドのセグメント化共重合体(__図5__)はPDSホモポリマーと比較して柔軟性に優れ、取扱いはε-カプロラクトン:グリコリド共重合体に類似しています5。各繰り返し単位中のメチル基によるL-ラクチドのより高い疎水性から、*in vivo* での吸収速度はポリジオキサノンホモポリマーと同程度になります。さらに、最大15 mol%のL-ラクチドを添加しても、引張特性、結晶化度、熱特性には最小限の影響しかみられませんでした。
")
__図5__ポリ(*p*-ジオキサノン-*co*-ラクチド)の構造
## 結論
グリコリドまたはラクチドをコモノマーとして添加することで、*in vivo* で幅広い吸収性および柔軟性を示すポリマーの開発が可能です。モノマーの比率と種類を制御することで、特定の用途に必要な特性を持つ共重合体を合成することができます。例えば、破壊強度保持率は*p*-ジオキサノンとグリコリドの比率を変えることで制御され、*p*-ジオキサノンとL-ラクチドの比率によってその取扱性を変化させることができます。このように、*p*-ジオキサノンコモノマーとその比率を適切に選択することで、望ましい*in vivo* での吸収性および必要な屈曲性を持つ共重合体が得られることでしょう。
## 関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
### 参考文献
1\.
Doddi N, Versfelt C, Wasserman D. 1977. Synthetic absorbable surgical devices of poly-dioxanone. US Patent No. 4052988..
2\.
Bezwada R, Jamiolkowski D, Cooper K. 1997. Handbook of Biodegradable Polymers. Sydney, Australia: Harwood Academic Publishers.
3\.
von Fraunhofer JA, Storey RS, Stone IK, Masterson BJ. 1985. Tensile strength of suture materials. J. Biomed. Mater. Res.. 19(5):595-600. [https://doi.org/10.1002/jbm.820190511](https://doi.org/10.1002/jbm.820190511)
4\.
Bezwada et al.. Crystalline p-dioxanone/glycolide copolymers and surgical devices made therefrom. US Patent No. 4653497.
5\.
Bezwada et al.. Crystalline p-dioxanone/lactide copolymers and surgical devices made therefrom US Patent No. 4643191..
__関連資料__
- [カーボンナノファイバー(CNF)の応用と物性](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells/carbon-nanofibers)
- [グラフトポリマー層を使用した表面改質用汎用プラットフォーム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/universal-platform)
- [モノマー合成のための連続フロー製造](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/contact-lens-and-dental-manufacturing/continuous-flow-manufacturing)
- [高純度モノマー&ポリマー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/contact-lens-and-dental-manufacturing/high-purity-monomers-and-polymers-for-ophthalmic-applications)
- [グラスアイオノマーセメント(GIC)用の革新的材料:歯科材料への応用](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/contact-lens-and-dental-manufacturing/innovative-ionomers-for-dental-applications)
- [歯科用修復材料開発の進展](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/contact-lens-and-dental-manufacturing/the-progress-in-development)
- [生体材料科学における「クリック」ケミストリー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/drug-delivery/click-chemistry)
- [PEG修飾のための官能基化ポリエチレングリコール](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/drug-delivery/new-polyethylene-glycol)
- [関連資料をもっと見る](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
TOP
__ログインして続行__
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
ログイン__アカウントをお持ちではありませんか?__お客様情報を登録
サポート[お問い合わせ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/customer-support)[各国の連絡先](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)[Eコマース FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[安全データシート (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=sds)[製品のCOA/COO](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/documents-search?tab=coa)[品質・規制](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/quality-and-regulatory-management)[計算ツール・アプリ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/support/calculators-and-apps)[ウェビナー[英語]](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/webinars)
オーダー[クイックオーダー](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/quick-order)[カスタム製品](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/services/custom-products)[Eコマースソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
会社情報[メルクについて](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/about-us)[企業責任](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/ssbi)[イベント](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/events)[プレスリリース](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/press)[プログラム](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/partnership-programs)[採用情報](https://careers.merckgroup.com/global/en)[拠点](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/collections/offices)
ソーシャルメディア
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__研究、開発、製造__
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
[](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja)
[Sigma-Aldrich®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/bioreliance)[Millipore®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/millipore)[SAFC®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/safc)[Milli-Q®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/milliq)[Supelco®ソリューション](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved, including Text and Data Mining for AI training and similar technologies.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。
[サイト利用規約](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/site-use-terms)|[個人情報保護方針](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/privacy-statement)|[一般販売条件](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/terms-and-conditions)|[著作権に関する許諾](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/life-science/legal/copyright-consent)|[サイトマップ](https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/site-map)