Merck
1.15440
Izooktan
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
2,2,4-trimetylopentan, izobutylotrimetylometan, izooktan
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 L
426,00 zł
2.5 L
885,00 zł
426,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696876
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
208-759-1
NACRES:
NA.03
Bp:
98-99 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
745 °F
siła działania
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
6 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -12 °C
rozpuszczalność
0.56 mg/L
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.047171.0471834862-M
Izooktan for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.15440
Izooktan
Izooktan for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04717
Izooktan
Izooktan for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04718
Izooktan
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
0.56 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
7
pH
7
pH
7
pH
-
Opis ogólny
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Zastosowanie
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is reported for used as a solvent in analyses of:
  • commercial technical mixtures (aroclors) and in environmental samples for polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and polychlorinated biphenyls (PCB) by high resolution gas chromatography coupled to electron capture detector (HRGC-ECD)[1]
  • sewage and soil samples for PCB congeners using HRGC-ECD or HRGC in conjunction with high resolution mass spectrometry (HRMS)[2]
Cechy i korzyści
Saturation Concentration in Air: 239 g/m3 (20 °C)
Inne uwagi
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informacje prawne
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fractionation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans and planar polychlorinated biphenyls by high performance liquid chromatography on a pyrenyl-silica column
Martinez-Cored M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364(6), 576-583 (1999)
Separation of non-ortho polychlorinated biphenyl congeners on pre-packed carbon tubes. Application to analysis in sewage sludge and soil samples
Molina L, et al.
Chemosphere, 40(9-11), 921-927 (2000)
Produkty
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?