Merck
Mercaptoacetate and fatty acids exert direct and antagonistic effects on nodose neurons via GPR40 fatty acid receptors.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology (2014-04-25)
Rebecca A Darling, Huan Zhao, Dallas Kinch, Ai-Jun Li, Steven M Simasko, Sue Ritter
ABSTRAKT
β-mercaptoacetate (MA) is a drug known to block mitochondrial oxidation of medium- and long-chain fatty acids (FAs) and to stimulate feeding. Because MA-induced feeding is vagally dependent, it has been assumed that the feeding response is mediated by MA's antimetabolic action at a peripheral, vagally innervated site. However, MA's site of action has not yet been identified. Therefore, we used fluorescent calcium measurements in isolated neurons from rat nodose ganglia to determine whether MA has direct effects on vagal sensory neurons. We found that MA alone did not alter cytosolic calcium concentrations in nodose neurons. However, MA (60 μM to 6 mM) significantly decreased calcium responses to both linoleic acid (LA; 10 μM) and caprylic acid (C8; 10 μM) in all neurons responsive to LA and C8. GW9508 (40 μM), an agonist of the FA receptor, G protein-coupled receptor 40 (GPR40), also increased calcium levels almost exclusively in FA-responsive neurons. MA significantly inhibited this response to GW9508. MA did not inhibit calcium responses to serotonin, high K(+), or capsaicin, which do not utilize GPRs, or to CCK, which acts on a different GPR. GPR40 was detected in nodose ganglia by RT-PCR. Results suggest that FAs directly activate vagal sensory neurons via GPR40 and that MA antagonizes this effect. Thus, we propose that MA's nonmetabolic actions on GPR40 membrane receptors, expressed by multiple peripheral tissues in addition to the vagus nerve, may contribute to or mediate MA-induced stimulation of feeding.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Linoleic acid, technical, 58-74% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Capsaicin, from Capsicum sp., ≥50% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium chloride, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Octanoic acid, ≥98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thioglycolic acid, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Capsaicin, natural
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Octanoic acid, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Linoleic Acid-Water Soluble, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Octanoic acid, natural, ≥98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium thioglycolate, ≥96.5% (iodometric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Linoleic acid sodium salt, ≥97% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Diazoxide
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thioglycolic acid, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Octanoic acid, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.