Merck
Neurotoxicity and mode of action of N, N-diethyl-meta-toluamide (DEET).
PloS one (2014-08-08)
Daniel R Swale, Baonan Sun, Fan Tong, Jeffrey R Bloomquist
ABSTRAKT
Recent studies suggest that N, N-diethyl-meta-toluamide (DEET) is an acetylcholinesterase inhibitor and that this action may result in neurotoxicity and pose a risk to humans from its use as an insect repellent. We investigated the mode of action of DEET neurotoxicity in order to define the specific neuronal targets related to its acute toxicity in insects and mammals. Although toxic to mosquitoes (LD50 ca. 1.5 µg/mg), DEET was a poor acetylcholinesterase inhibitor (<10% inhibition), even at a concentration of 10 mM. IC50 values for DEET against Drosophila melanogaster, Musca domestica, and human acetylcholinesterases were 6-12 mM. Neurophysiological recordings showed that DEET had excitatory effects on the housefly larval central nervous system (EC50: 120 µM), but was over 300-fold less potent than propoxur, a standard anticholinesterase insecticide. Phentolamine, an octopamine receptor antagonist, completely blocked the central neuroexcitation by DEET and octopamine, but was essentially ineffective against hyperexcitation by propoxur and 4-aminopyridine, a potassium channel blocker. DEET was found to illuminate the firefly light organ, a tissue utilizing octopamine as the principal neurotransmitter. Additionally, DEET was shown to increase internal free calcium via the octopamine receptors of Sf21 cells, an effect blocked by phentolamine. DEET also blocked Na(+) and K(+) channels in patch clamped rat cortical neurons, with IC50 values in the micromolar range. These findings suggest DEET is likely targeting octopaminergic synapses to induce neuroexcitation and toxicity in insects, while acetylcholinesterase in both insects and mammals has low (mM) sensitivity to DEET. The ion channel blocking action of DEET in neurons may contribute to the numbness experienced after inadvertent application to the lips or mouth of humans.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Acetylcholinesterase human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (BCA)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lidocaine, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Lidocaine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Lidocaine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Propoxur, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Lidocaine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lidocaine, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid, analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Residual Solvent - Toluene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetylthiocholine iodide, ≥99.0% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cesium chloride, BioXtra, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cesium chloride, Grade II, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Toluene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Benzoic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzoic acid, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzoic acid, purified by sublimation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cesium chloride, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cesium chloride, Molecular Biology, ≥99% (silver nitrate titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
DEET, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cesium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.