Merck
Gene transfer of high-mobility group box 1 box-A domain in a rat acute liver failure model.
The Journal of surgical research (2014-12-17)
Masayuki Tanaka, Masahiro Shinoda, Atsushi Takayanagi, Go Oshima, Ryo Nishiyama, Kazumasa Fukuda, Hiroshi Yagi, Tetsu Hayashida, Yohei Masugi, Koichi Suda, Shingo Yamada, Taku Miyasho, Taizo Hibi, Yuta Abe, Minoru Kitago, Hideaki Obara, Osamu Itano, Hiroya Takeuchi, Michiie Sakamoto, Minoru Tanabe, Ikuro Maruyama, Yuko Kitagawa
ABSTRAKT
High-mobility group box 1 (HMGB1) has recently been identified as an important mediator of various kinds of acute and chronic inflammation. The protein encoded by the box-A domain of the HMGB1 gene is known to act as a competitive inhibitor of HMGB1. In this study, we investigated whether box-A gene transfer results in box-A protein production in rats and assessed therapeutic efficacy in vivo using an acute liver failure (ALF) model. Three types of adenovirus vectors were constructed-a wild type and two mutants-and a mutant vector was then selected based on the secretion from HeLa cells. The secreted protein was subjected to a tumor necrosis factor (TNF) production inhibition test in vitro. The vector was injected via the portal vein in healthy Wistar rats to confirm box-A protein production in the liver. The vector was then injected via the portal vein in rats with ALF. Western blot analysis showed enhanced expression of box-A protein in HeLa cells transfected with one of the mutant vectors. The culture supernatant from HeLa cells transfected with the vector inhibited TNF-α production from macrophages. Expression of box-A protein was confirmed in the transfected liver at 72 h after transfection. Transfected rats showed decreased hepatic enzymes, plasma HMGB1, and hepatic TNF-α messenger RNA levels, and histologic findings and survival were significantly improved. HMGB1 box-A gene transfer results in box-A protein production in the liver and appears to have a beneficial effect on ALF in rats.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Lysine monohydrochloride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrochloride, BioUltra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrochloride, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Lysine monohydrochloride, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Lysine hydrochloride solution, 100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sodium laurilsulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol solution, 83.5-89.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.