Merck
Regional differences in suprathreshold intensity for bitter and umami stimuli.
Chemosensory perception (2014-12-09)
Emma L Feeney, John E Hayes
ABSTRAKT
The sense of taste is often referred to as a 'nutritional gatekeeper', thought to have evolved to indicate energy sources and prevent ingestion of potential toxins. Fungiform papillae are structures on the anterior tongue in which taste buds are situated. They are concentrated at the tongue's tip and they can provide a useful estimate of overall taste bud density for taste research. Some reports suggest taste perception may differ subtly across tongue regions, irrespective of FP number. Other data show an association between taste intensity perception for the bitter compound 6-n-propylthiouracil (PROP) and FP density. However, contradictions exist in the literature, with more recent, larger studies suggesting little or no association between FP number and perceived taste intensity. Much research has examined the relation between FP density and PROP perception, while other tastes have been less thoroughly studied. Here, in a cohort of mainly Caucasian individuals, aged 18-45, recruited from the campus of a large rural university, we examined regional and whole-mouth taste intensities, and FP density using an updated method of a digital still photography method first described in 2005. We found regional differences in suprathreshold intensity. Although all taste sensations were experienced all over the tongue, once again disproving the mythical tongue map, we also observed bitter and umami taste perception to be significantly greater on the posterior tongue than on the anterior tongue. In contrast, there were no regional differences observed for sweet, salty or sour tastes. The relation of FP density to whole-mouth intensity of 6-
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Quinine, 90%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Quinine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Quinine, suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate, ≥99% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium chloride solution, ~3 M KCl, saturated with silver chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium chloride solution, BioUltra, ~3 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
ISA (ionic strength adjustment solution: 1 M KCl), 1 M KCl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium Chloride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium chloride solution, conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, ReagentPlus®, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, ACS reagent, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium chloride solution, conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, BioXtra, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride solution, 0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium chloride solution, conductance standard C acc. to ISO 7888, 0.001 M KCl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium chloride, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.