Merck
Three-part differential of unlabeled leukocytes with a compact lens-free imaging flow cytometer.
Lab on a chip (2014-12-30)
Dries Vercruysse, Alexandra Dusa, Richard Stahl, Geert Vanmeerbeeck, Koen de Wijs, Chengxun Liu, Dimiter Prodanov, Peter Peumans, Liesbet Lagae
ABSTRAKT
A compelling clinical need exists for inexpensive, portable haematology analyzers that can be utilized at the point-of-care in emergency settings or in resource-limited settings. Development of a label-free, microfluidic blood analysis platform is the first step towards such a miniaturized, cost-effective system. Here we assemble a compact lens-free in-line holographic microscope and employ it to image blood cells flowing in a microfluidic chip, using a high-speed camera and stroboscopic illumination. Numerical reconstruction of the captured holograms allows classification of unlabeled leukocytes into three main subtypes: lymphocytes, monocytes and granulocytes. A scale-space recognition analysis to evaluate cellular size and internal complexity is also developed and used to build a 3-part leukocyte differential. The lens-free image-based classification is compared to the 3-part white blood cell differential generated by using a conventional analyzer on the same blood sample and is found to be in good agreement with it.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Citrate Concentrated Solution, BioReagent, suitable for coagulation assays, 4 % (w/v)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Citrate Concentrated Solution, BioUltra, Molecular Biology, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium Citrate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.