Merck
Development of novel formulations to enhance in vivo transdermal permeation of tocopherol.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia) (2014-10-10)
Aly H Nada, Abdelazim A Zaghloul, Mohsen M Hedaya, Ibrahim S Khattab
ABSTRAKT
Tocopherol represents a big challenge for transdermal permeation owing to its extreme hydrophobicity and large molecular mass. The aim of the present study was to develop alpha-tocopherol (T) topical formulations and evaluate their ex vivo and in vivo permeation. Franz diffusion cells were used for ex vivo permeation, and neonatal rats were used for in vivo permeation. Seven gel formulations and 21 liquid formulations were investigated for physical stability, viscosity and permeation of T. Analysis of T was performed by a validated HPLC method using a UV detector. The ex vivo permeation from gel and emulsion formulations was very poor (0.001-0.015%). Highest permeation was observed from monophasic liquid formulations containing dimethyl sulfoxide (DMSO), tocopheryl polyethylene glycols (TPGs), propylene glycol, ethanol and 9.5% T. The in vivo results demonstrated higher retention in the epidermis compared to subcutaneous tissues, 1377 and 1.13 μg g⁻¹, respectively. Increasing T concentration from 4.8 to 9.5% did not increase the amount permeated or % of T retained. It was concluded that simple solutions of T in the presence of DMSO and TPGs were more promising systems for effective transdermal permeation compared to gel, emulsion or oleaginous systems.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(±)-α-Tocopherol, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide, Molecular Biology, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate, ≥90% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(±)-α-Tocopherol, synthetic, ≥96% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Isopropyl myristate, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Alpha Tocopherol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Gliceryna, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethylformamide, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
N,N-Dimethylformamide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Isopropyl myristate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alfa tokoferol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide, biotech. grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol solution, 83.5-89.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol, ≥95.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.