Merck
Deubiquitinase OTUD5 mediates the sequential activation of PDCD5 and p53 in response to genotoxic stress.
Cancer letters (2014-12-17)
Soo-Yeon Park, Hyo-Kyoung Choi, Youngsok Choi, Sungmin Kwak, Kyung-Chul Choi, Ho-Geun Yoon
ABSTRAKT
Programmed cell death 5 (PDCD5) positively regulates p53-mediated apoptosis and rapidly accumulates upon DNA damage. However, the underlying mechanism of PDCD5 upregulation during the DNA damage response remains unknown. Here, we found that OTU deubiquitinase 5 (OTUD5) was bound to PDCD5 in response to etoposide treatment and increased the stability of PDCD5 by mediating deubiquitination of PDCD5 at Lys-97/98. Overexpression of OTUD5 efficiently enhanced the activation of both PDCD5 and p53. Conversely, PDCD5 knockdown greatly attenuated the effect of OTUD5 on p53 activation. In addition, when OTUD5 was depleted, PDCD5 failed to facilitate p53 activation, demonstrating an essential role for the PDCD5-OTUD5 network in p53 activation. Importantly, we found that OTUD5-dependent PDCD5 stabilization was required for sequential activation of p53 in response to genotoxic stress. The sequential activation of PDCD5 and p53 was abrogated by knockdown of OTUD5. Finally, impairment of the genotoxic stress response upon PDCD5 ablation was substantially rescued by reintroducing PDCD5(WT) but not PDCD5(E94D) (defective for OTUD5 interaction) or PDCD5(E16D) (defective for p53 interaction). Together, our findings have uncovered an apoptotic signaling cascade linking PDCD5, OTUD5, and p53 during genotoxic stress responses.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, from microbial, ≥94% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Cycloheximide, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, Grade I, 8% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, ≥95% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, Biotechnology Performance Certified
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaric dialdehyde solution, 50 wt. % in H2O, FCC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, Grade II, 25% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, 50% in H2O, suitable for photographic applications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, technical, ~50% in H2O (5.6 M)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, 50 wt. % in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde solution, Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Etoposide for system suitability, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Cycloheximide solution, 0.1%, suitable for microbiology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Etoposide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide solution, Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.