Merck
Liposomal delivery of lipoarabinomannan triggers Mycobacterium tuberculosis specific T-cells.
Tuberculosis (Edinburgh, Scotland) (2015-06-06)
Stephanie Kallert, Sebastian F Zenk, Paul Walther, Mark Grieshober, Tanja Weil, Steffen Stenger
ABSTRAKT
Lipoarabinomannan (LAM) is a major cell wall component of Mycobacterium tuberculosis (Mtb). LAM specific human T-lymphocytes release interferon-γ (IFNγ) and have antimicrobial activity against intracellular Mtb suggesting that they contribute to protection. Therefore the induction of LAM-specific memory T-cells is an attractive approach for the design of a new vaccine against tuberculosis. A prerequisite for the activation of LAM-specific T-cells is the efficient uptake and transport of the glycolipid antigen to the CD1 antigen presenting machinery. Based on the hydrophobicity of LAM we hypothesized that packaging of LAM into liposomes will support the activation of T-lymphocytes. We prepared liposomes containing phosphatidylcholine, cholesterol, stearylated octaarginine and LAM via thin layer hydration method (LIPLAM). Flow cytometry analysis using fluorescently labelled LIPLAM showed an efficient uptake by antigen presenting cells. LAM delivered via liposomes was biologically active as demonstrated by the down-regulation of peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARγ) protein expression. Importantly, LIPLAM induced higher IFNγ production by primary human T-lymphocytes than purified LAM (2-16 times) or empty liposomes. These results suggest that the delivery of mycobacterial glycolipids via liposomes is a promising approach to promote the induction of M. tuberculosis specific T-cell responses.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
SAFC
Sodium deoxycholate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES buffer solution, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate, ≥97% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate, BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SyntheChol® NS0 Supplement, 500 ×, synthetic cholesterol, animal component-free, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Brefeldin A, Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, 99%, FCC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloroform, anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol solution, 83.5-89.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycine, ACS reagent, ≥98.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.