Merck
Topical Application of Oleuropein Induces Anagen Hair Growth in Telogen Mouse Skin.
PloS one (2015-06-11)
Tao Tong, Nahyun Kim, Taesun Park
ABSTRAKT
Oleuropein promoted cultured human follicle dermal papilla cell proliferation and induced LEF1 and Cyc-D1 mRNA expression and β-catenin protein expression in dermal papilla cells. Nuclear accumulation of β-catenin in dermal papilla cells was observed after oleuropein treatment. Topical application of oleuropein (0.4 mg/mouse/day) to C57BL/6N mice accelerated the hair-growth induction and increased the size of hair follicles in telogenic mouse skin. The oleuropein-treated mouse skin showed substantial upregulation of Wnt10b, FZDR1, LRP5, LEF1, Cyc-D1, IGF-1, KGF, HGF, and VEGF mRNA expression and β-catenin protein expression. These results demonstrate that topical oleuroepin administration induced anagenic hair growth in telogenic C57BL/6N mouse skin. The hair-growth promoting effect of oleuropein in mice appeared to be associated with the stimulation of the Wnt10b/β-catenin signaling pathway and the upregulation of IGF-1, KGF, HGF, and VEGF gene expression in mouse skin tissue.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide solution, Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, ≥95% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, from microbial, ≥94% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cycloheximide, Biotechnology Performance Certified
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Diphenylcyclopropenone, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.