Merck
Distinct Intracellular Domain Substrate Modifications Selectively Regulate Ectodomain Cleavage of NRG1 or CD44.
Molecular and cellular biology (2015-07-29)
Liseth M Parra, Monika Hartmann, Salome Schubach, Yong Li, Peter Herrlich, Andreas Herrlich
ABSTRAKT
Ectodomain cleavage by A-disintegrin and -metalloproteases (ADAMs) releases many important biologically active substrates and is therefore tightly controlled. Part of the regulation occurs on the level of the enzymes and affects their cell surface abundance and catalytic activity. ADAM-dependent proteolysis occurs outside the plasma membrane but is mostly controlled by intracellular signals. However, the intracellular domains (ICDs) of ADAM10 and -17 can be removed without consequences for induced cleavage, and so far it is unclear how intracellular signals address cleavage. We therefore explored whether substrates themselves could be chosen for proteolysis via ICD modification. We report here that CD44 (ADAM10 substrate), a receptor tyrosine kinase (RTK) coreceptor required for cellular migration, and pro-NRG1 (ADAM17 substrate), which releases the epidermal growth factor (EGF) ligand neuregulin required for axonal outgrowth and myelination, are indeed posttranslationally modified at their ICDs. Tetradecanoyl phorbol acetate (TPA)-induced CD44 cleavage requires dephosphorylation of ICD serine 291, while induced neuregulin release depends on the phosphorylation of several NRG1-ICD serines, in part mediated by protein kinase Cδ (PKCδ). Downregulation of PKCδ inhibits neuregulin release and reduces ex vivo neurite outgrowth and myelination of trigeminal ganglion explants. Our results suggest that specific selection among numerous substrates of a given ADAM is determined by ICD modification of the substrate.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Dispase® I, protease
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, ACS reagent, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Ascorbic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, reagent grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, reagent grade, crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
PIPES, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
PIPES, BioXtra, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
PIPES, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
GF 109203X, synthetic, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Okadaic acid from Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
PIPES, BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, BioUltra, ≥99.5% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
PIPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbic acid, powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin III (neuronal) antibody, Mouse monoclonal, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.