Merck
Selective Nitric Oxide Synthase Inhibitor 7-Nitroindazole Protects against Cocaine-Induced Oxidative Stress in Rat Brain.
Oxidative medicine and cellular longevity (2015-11-18)
Vessela Vitcheva, Rumyana Simeonova, Magdalena Kondeva-Burdina, Mitka Mitcheva
ABSTRAKT
One of the mechanisms involved in the development of addiction, as well as in brain toxicity, is the oxidative stress. The aim of the current study was to investigate the effects of 7-nitroindazole (7-NI), a selective inhibitor of neuronal nitric oxide synthase (nNOS), on cocaine withdrawal and neurotoxicity in male Wistar rats. The animals were divided into four groups: control; group treated with cocaine (15 mg/kg(-1), i.p., 7 days); group treated with 7-NI (25 mg/kg(-1), i.p., 7 days); and a combination group (7-NI + cocaine). Cocaine repeated treatment resulted in development of physical dependence, judged by withdrawal symptoms (decreased locomotion, increased salivation and breathing rate), accompanied by an increased nNOS activity and oxidative stress. The latter was discerned by an increased formation of malondialdehyde (MDA), depletion of reduced glutathione (GSH) levels, and impairment of the enzymatic antioxidant defense system measured in whole brain. In synaptosomes, isolated from cocaine-treated rats, mitochondrial activity and GSH levels were also decreased. 7-NI administered along with cocaine not only attenuated the withdrawal, due to its nNOS inhibition, but also reversed both the GSH levels and antioxidant enzyme activities near control levels.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
D-(+)-Glucose, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodibenzoic acid, ≥95.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, ≥99.0% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid), ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic, reagent grade, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutathione oxidized disodium salt, ≥98%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Glutathione oxidized disodium salt, suitable for cell culture, BioReagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Valine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, BioXtra, ≥99.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid), ≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, suitable for electrophoresis, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
7-Nitroindazole, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Valine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.