Merck
Mangosteen pericarp extract inhibits the formation of pentosidine and ameliorates skin elasticity.
Journal of clinical biochemistry and nutrition (2015-08-04)
Rei-Ichi Ohno, Narumi Moroishi, Hikari Sugawa, Kazuhiro Maejima, Musashi Saigusa, Mikihiro Yamanaka, Mime Nagai, Morio Yoshimura, Yoshiaki Amakura, Ryoji Nagai
ABSTRAKT
The inhibition of advanced glycation end-products (AGEs) by daily meals is believed to become an effective prevention for lifestyle-related diseases. In the present study, the inhibitory effect of hot water extracts of mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp (WEM) on the formation of pentosidine, one of AGEs, in vitro and in vivo and the remedial effect on skin conditions were measured. WEM significantly inhibited pentosidine formation during gelatin incubation with ribose. Several compounds purified from WEM, such as garcimangosone D and rhodanthenone B, were identified as inhibitors of pentosidine formation. Oral administration of WEM at 100 mg/day to volunteer subjects for 3 months reduced the serum pentosidine contents. Because obtaining skin biopsies from healthy volunteers is ethically difficult, AGE accumulation in the skin was estimated by a fluorescence detector. The oral administration of WEM significantly reduced the skin autofluorescence intensity, demonstrating that WEM also reduced AGE accumulation in the skin. Furthermore, the elasticity and moisture content of the skin was also improved by WEM. These results demonstrate that intakes of WEM reduces the glycation stress and results in the improvement of skin conditions.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Ammonia-14N, 99.99 atom % 14N
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonia solution, 0.4 M in THF
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonia solution, 4 M in methanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.