Klonowanie i ekspresja
Ekspresja białek rekombinowanych w komórkach ssaków
Technologie klonowania i ekspresji genów są wykorzystywane przez naukowców z różnych dziedzin do badania szerokiego zakresu zagadnień biologicznych, w tym zrozumienia funkcji genów, analizy szlaków molekularnych, rozwoju embrionalnego, badań nad chorobami oraz bioprzetwarzania leków biologicznych i terapeutycznych. Po zidentyfikowaniu genu lub sekwencji genetycznej, naukowcy muszą wybrać najlepszą strategię klonowania molekularnego i system ekspresji białek na bazie komórek w oparciu o konkretne potrzeby aplikacyjne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ekspresji genów przy użyciu technologii CRISPR lub wyciszania genów przy użyciu odczynników RNAi, odwiedź naszą strona ekspresji genów i wyciszania genów.
.
Nagrodzone kategorie
Nasza szeroka oferta buforów biologicznych o wysokiej czystości w różnych formułach i opakowaniach zapewnia doskonałą stabilność roztworu i kontrolę pH w zastosowaniach związanych z procesami biologicznymi.
Oferujemy szeroką gamę produktów agarozowych o różnych mocach żelu, temperaturach topnienia, temperaturach żelowania i poziomach elektroendosmozy (EEO), aby wspierać aplikacje badawcze.
Wektory ekspresji białek
Plazmidy lub wektory ekspresji białek to koliste fragmenty DNA, które zawierają liczne elementy funkcjonalne do klonowania i ekspresji interesującego białka. Wybór odpowiedniego wektora ekspresji jest częściowo zdeterminowany przez rodzaj białka, organizm, który będzie wyrażał białko, oraz konkretne zastosowanie i pytania naukowe, na które badacz chce odpowiedzieć. Szeroka gama dostępnych wektorów ekspresji pozwala badaczom wybrać, które elementy klonowania, selekcji klonów i ekspresji białek są najlepsze dla ich badań. Po wybraniu interesującej sekwencji genu i wektora ekspresji, badacze zwykle używają nukleaz do precyzyjnego cięcia wektora w określonych miejscach, aby umożliwić klonowanie interesującej sekwencji genetycznej w ramce i ostatecznie ekspresję w organizmie gospodarza. Co ważne, naukowcy powszechnie wykorzystują chemicznie kompetentne komórki i transformację bakteryjną do hostowania rekombinowanych plazmidów DNA, ponieważ są one stabilne, gdy są przechowywane w stanie zamrożonym w temperaturze -70 °C.
Jak transfekować komórki
Transfekcja komórek odnosi się do procesu wprowadzania DNA lub RNA lub białek do komórek eukariotycznych. Naukowcy mają do dyspozycji szereg technologii fizycznych, chemicznych i biologicznych, aby zrealizować tę część procesu ekspresji białek. Metody fizyczne, takie jak elektroporacja lub metody chemiczne, w tym fosforan wapnia (CaPi), polietylenimina (PEI) i odczynniki do lipofekcji są powszechnie stosowane przez naukowców. Naukowcy mają również do dyspozycji systemy transdukcji wirusowej, w tym lentiwirusowe, onkoretrowirusowe i adenowirusowe. Jednak stosowanie metod dostarczania wirusów często wymaga dodatkowego zabezpieczenia i monitorowania ze względów bezpieczeństwa biologicznego.
Systemy ekspresji białek
Naukowcy wykorzystują różne organizmy do ekspresji interesujących ich białek. Bakterie są powszechnie wykorzystywane przez naukowców, ponieważ skutecznie pobierają wektory ekspresyjne, mają szybki czas podwojenia i mogą wytwarzać duże ilości rekombinowanego białka w optymalnych warunkach. Jednakże, ponieważ bakterie są organizmami prokariotycznymi, nie są w stanie zapewnić modyfikacji potranslacyjnych białek, których wymagają niektóre białka. Komórki eukariotyczne, w tym drożdże i linie komórkowe ssaków, ułatwiają modyfikacje potranslacyjne białek i są również powszechnie stosowane przez naukowców. Wybór najlepszej linii komórkowej do ekspresji białek rekombinowanych i strategii ekspresji białek zależy w dużej mierze od konkretnych potrzeb aplikacyjnych i pytań, na które naukowiec chce odpowiedzieć.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Termin "enzym restrykcyjny" wywodzi się z badań nad fagiem λ (fagiem lambda) Enterobacteria w laboratoriach Wernera Arbera i Matthew Meselsona.
- Ten protokół klonowania obejmuje wybór systemu klonowania i wektora plazmidowego, trawienie restrykcyjne plazmidu, trawienie restrykcyjne fragmentu, wycięcie żelu, defosforylację DNA i inne.
- Transfekcja wprowadza materiał genetyczny do komórek, wspomagając badania nad ekspresją genów i biologią komórek.
- System 3xFLAG usprawnia wykrywanie białek fuzyjnych, oferując wyższą czułość w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
- For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.
- Zobacz wszystkie (35)
Powiązane protokoły
- Na tej stronie opisano charakterystykę wektorów ekspresji pGEX używanych z produktami Cytiva.
- Proces klonowania, łączenie liniowego DNA w wektor, ma kluczowe znaczenie dla eksperymentów biotechnologicznych, umożliwiając technologię rekombinacji fragmentów DNA.
- Artykuł techniczny na temat komórek kompetentnych. Transformacja to proces, w którym niektóre bakterie pobierają obcy materiał genetyczny (nagie DNA) ze środowiska.
- Dephosphorylation of DNA using Calf Intestinal Alkaline Phosphatase, Shrimp Alkaline Phospha, Bovine Intestinal Alkaline Phosphatase
- Zobacz wszystkie (37)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]