100805
1.00805
同義詞:
二氧化钛(IV)
二氧化钛(IV), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
BPChPJPPh. Eur.USP
500
Anatase
EMPROVE® ESSENTIAL
fine powder
~0.8 μm (d50)
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
2900 °C/1013 hPa
1855 °C
pharmaceuticalsemi-solid formulationsolid formulation
2-30°C
[Ti](=O)=O
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Continuous Manufacturing in Oral Solid Dosage
Pharma & Biopharma Manufacturing
Simplify your Semi-Solid Formulations
Solid Formulation: Excipients Used in Pharmaceutical Dosage Forms
Tablet Formulation: Functional Excipients for Tableting Technologies
Show Differences
1 of 4
SAFC
Sigma-Aldrich
14027
氧化钛(IV)
USP
1667585
二氧化钛
677469
-
pharmaceutical (small molecule)
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
powder
nanopowder
<100 nm (BET)
碳酸钙, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E170, FCC
泊洛沙姆188, EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., ChP, NF
三乙酸甘油酯, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP
柠檬酸三乙酯, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
PARTECK® COAT(聚乙烯醇), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
使用 Emprove® Dossiers 加快資格審核、維持合規性並節省時間。
注意:您將被帶到 EmproveSuite.com。您的用戶名和密碼與 SigmaAldrich.com 是分開的,可能會有所不同。
免費註冊並在數分鐘內存取 Emprove® Dossiers。 升級您的訂閱方案,解鎖 Emprove® Suite 中的進階和客製化內容。
找不到您要的內容?請造訪 Emprove® Program Help 頁面。