Merck
用於生物處理的清潔劑
科學家和生物反應器,洗滌劑透過破壞病毒的脂質膜使病毒失活。
清潔劑(如 zwitterionic 或非離子表面活性剂)在生物製造過程中有多種應用,包括病毒失活和細胞裂解。
確保病毒安全性對於維持藥物產品對病患的安全性是非常重要的。與色層分離或病毒過濾等物理去除病毒的方法不同,病毒失活技術利用化學物質或低 pH 條件來有效降低感染性包膜病毒的存在。
然而,基本要求始終如一:使用不含病毒污染物且適合生物製劑製造的高品質化學品。
What makes our detergents for biopharma Manufacturing unique?
  • 對品質的承諾:我們的產品依據嚴格的品質標準製造,並由全球品質管理系統支援,可為您的生物製程提供一致性與可靠性的支援。
  • 降低風險:全面的技術、法規和供應資訊是我們Emprove®計畫的一部分,可加速您的資格認證、風險評估和製程優化工作。
  • 專家支援:技術與法規支援,協助您克服挑戰,加速上市之旅。
正在尋找 Triton™ X-100 的替代品?
Triton™ X-100(4-叔辛基苯酚聚氧乙烯醚)是一種非離子洗滌劑,常用於病毒失活和細胞裂解,因為它能破壞細胞和包膜病毒的脂質膜。Triton™ X-100 是生物製造過程中的主要去垢劑,但自 2021 年 1 月起,由於被列入 REACH (化學品註冊、評估、授權與限制) 法規,歐盟委員會已禁止未經授權使用 Triton™ X-100。為了因應 Triton™ X-100 洗滌劑限制對全球的影響,我們開發了德美龍®可持續洗滌劑產品組合。
德美龍®洗滌劑產品組合是可持續的Triton™ X-100洗滌劑替代品
我們的德美龍®洗滌劑產品組合是用於生物製造應用的Triton™ X-100洗滌劑的最佳替代品。我們開發 Deviron® 洗滌劑的目的,是為了滿足對不需 REACH 授權的 Triton™ X-100 洗滌劑替代品的需求。
德美龍® 清潔劑的主要優點
  • 生物降解性(符合REACH*法規)及無有害降解產物
  • 病毒失活(5 Log 降低值)
  • 細胞裂解效率
  • 對產品功能或品質影響極小
  • 下游作業可有效去除
  • 可用靈敏的檢測方法
  • 可大量製造為 IPEC-PQG GMP 品質材料
  • 符合非靜脈使用的純度特性
*化學品註冊、評估、授權和限制
DEVIRON® C16 Emprove® Evolve
提供詳細且透明的供應鏈資訊和文件,以支援製造過程中使用的關鍵原料的風險評估。非 GMP 但利用 GMP 概念和元素製造;ISO9001 或同等級。
DEVIRON® 13-S9 Emprove® Expert
針對高風險應用,其中最低的微生物和內毒素含量是最重要的。根據 IPEC-PQG GMP 發佈。
產品
依相關度排序
顯示 7的1-7
變更視圖
顯示 7的1-7
您已檢視 7 結果的 1-7
頁碼 1 / 1
第 1 頁,共 1 頁
相關資源
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。